Filtrace s tangenciálním tokem
Pokud se má v oborech, jako je biochemie, imunologie a mikrobiologie, dosáhnout pokroku, je třeba věnovat zásadní péči separaci a čištění biologického materiálu.
Laboratorní experti proto vyvinuli filtraci s tangenciálním tokem, která slaví úspěch při:
- Odstraňování buněk z bujónů buněčných kultur
- Diafiltraci
- Frakcionaci
- Koncentraci
Co je to filtrace s tangenciálním tokem?
Filtrace s tangenciálním tokem (TFF) je účinný a nákladově efektivní způsob odstraňování nečistot z velkoobjemových vzorků. Zahrnuje použití filtru k oddělení nebo izolaci částic kontaminantů. Na rozdíl od filtrace s příčným tokem kapalina při TFF cirkuluje přes filtr a není jím protlačována, což vede k tlakovému rozdílu, který zabraňuje opětovnému smíchání kontaminantů s nově přečištěnými vzorky.
Vzorky proudí paralelně k filtru a mohou být opakovaně recyklovány přes zásobník. Mezi typy TFF patří:
- Mikrofiltrace
- Nanofiltrace
- Ultrafiltrace
Výhody tangenciální filtrace
Filtrační systém s tangenciálním tokem má mnoho výhod, mimo jiné:
- Snadné použití: nastavení čerpadla, manometru a hadic je jednoduché (viz obrázek níže). Se vzorkem v zásobníku je systém plně funkční
- Rychlost získání výsledků: TFF pracuje nepřetržitě (spíše než dávkově) a rychle odděluje a purifikuje biomolekuly
- Schopnost multitaskingu: Laboratorní pracovníci mohou koncentrovat a diafiltrovat vzorky na jednom a tom samém filtračním systému.
- Flexibilita: Jednotky TFF jsou schopné zpracovávat vzorky o objemu 10 ml i několik tisíc litrů.
Kdy je vhodné použití systému filtrace s tangenciálním tokem
TFF se ideálně používá pro rozsáhlé separační a filtrační procesy, jako je například:
- Izolace proteinů ze supernatantů kultur
- Získávání a purifikace protilátek, plazmidové DNA nebo rekombinantních proteinů
- Extrakce endotoxinů z pufrů, vody a roztoků médií
- Čištění fermentačních bujónů
- Sběr buněk
- Příprava chromatografických vzorků
- Dělení zředěných proteinových směsí na frakce
- Zahušťování a odsolování proteinů a peptidů
- TFF zvládne povrchy o velké ploše a filtraci větších objemů bez ucpání
TFF v akci
TFF se používá při výzkumu virů.
- Uspořádání TFF s využitím systému peristaltického čerpadla Masterflex vedlo k zachycení vyšší koncentrace virů tangenciálním filtrem než v případě systému s menší kontrolou filtrace.
- Případová studie: studie virů, které se nacházejí ve střevech krávy. Za účelem provedení tohoto výzkumu výzkumník sestavil systém využívající peristaltické čerpadlo Masterflex® L/S® se silikonovými hadicemi, manometry a fitinky pro instalaci manometrů do řady a připojení filtru. Vzorky ze zásobníku vedl přes peristaltické čerpadlo a manometr do filtru s tangenciálním tokem. V samostatných procesech použil celkem dva filtry: 0,2µm filtr pro odstranění bakterií a <100kD filtr pro koncentraci virů.
TFF využívají vinaři a enologové (vinaři a vědci v oblasti vinařství) v následujících aplikacích:
- Výroba čistších vín
- Odfiltrování buněčných nečistot
- Snížení nákladů na koncové filtry při lahvování
Metoda TFF si prorazila cestu i do potravinářského a farmaceutického průmyslu, kde kontinuální čištění urychluje proces inovací.
Doporučená zařízení pro TFF
Masterflex® doporučuje následující zařízení TFF:
- Peristaltické digitální procesní pohony hlavy čerpadel Masterflex® – vyhovují požadavkům a zachovávají integritu vzorku. S dvoukanálovými čerpadly mohou oba filtry pracovat současně.
- Silikonové hadice Masterflex®
- Tangenciální filtry
- Manometry
- Fitinky pro instalaci manometrů a připojení filtru
Ať už jsou vaše potřeby v oblasti filtrace jakékoli, společnost Masterflex® Nabízí ta nejmodernější a nejkvalitnější řešení, a to vždy v dostatečném měřítku.