Chemikálie pro přípravu vzorků
Příprava vzorku je stejně důležitá jako jeho analýza. Ujistěte se, že používáte správná činidla, abyste zabránili kontaminaci vašeho vzorku.
Kategorie produktů
Rozpouštědla podle standardů ACS a Reag. Ph. Eur
Kompletní sortiment rozpouštědel vhodných pro velké množství analytických a výzkumných a vývojových aplikací se zaručenými specifikacemi, většina z nich odpovídá normě ACS a Reag PH EUR, k dispozici v různých velikostech balení.
Kyseliny a zásady podle standardů ACS a Reag. Ph. Eur
Pro přípravu vzorků, regulátory pH nebo jiné aplikace se často používají kyseliny a zásady. Kompletní sortiment těchto produktů najdete v různých baleních.
Soli podle standardů ACS a Reag. Ph. Eur
Kompletní sortiment solí v analytické kvalitě odpovídá z valné většiny standardům ACS, Reag PH EUR.
Standardní roztoky podle Reag. Ph. Eur.
Co se týče kontroly kvality ve farmaceutických společnostech, splňuje více než 250 standardů a roztoků požadavky poslední verze PH EUR dodávané s kompletním osvědčením o pravosti, které zajišťuje úplnou zpětnou vysledovatelnost.
Kyseliny a rozpouštědla v plastových lahvích
Plastové láhve s rozpouštědly a kyselinami jsou bezpečné, prakticky nerozbitné, šetrné k životnímu prostředí, lehké a snadno se s nimi manipuluje.
Kyseliny a rozpouštědla v potažených skleněných lahvích
Tento druh „bezpečného“ obalu je vhodný pro korozivní činidla. Povrchová vrstva z PE pohlcuje produkt při rozbití skleněné láhve.
Často kladené dotazy
Všechny anorganické soli se vyrábějí z anorganických surovin. Vzhledem k tomu, že se při výrobě těchto sloučenin nepoužívá žádný materiál pocházející ze zvířat, lze předpokládat, že neobsahují BSE.
Dekahydrát a dodekahydrát, jako je dekahydrát uhličitanu sodného, síran sodný nebo dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, ztrácejí část své krystalizace ve vodě při 33 °C. Dá se říci, že se taví ve vlastní krystalizační vodě. Je proto důležité skladovat a přepravovat tyto sloučeniny za chladných podmínek (pod 20 °C), zejména v letních měsících.
Některé soli, jako je heptahydrát síranu železnatého, hexahydrát síranu železnatého amonného nebo dihydrát chloridu cínatého, jsou účinnými redukčními činidly, která při vyšších teplotách nebo na přímém slunečním světle snadno přecházejí do vyššího oxidačního stavu. Tyto produkty proto musí být skladovány ve tmě a chladu (15 °C). Přesto je minimální skladovatelnost těchto produktů omezena na 1 rok, a to i za ideálních skladovacích podmínek.
Některé sloučeniny jsou výbušné a nemusí se prodávat jako suché látky, ale pouze ve směsi s vodou. Například dichroman amonný (stab. s 0,5 až 3 % vody), dusičnan amonný (min. 3 % vody) nebo 2,4 dinitrofenol (0,5 ml H2O2/g).
K dispozici je mnoho různých velikostí balení, například 100, 250, 500, 2500 nebo 5000 g. U některých produktů je k dispozici také 25 kg. Podívejte se na náš web nebo do katalogů chemikálií.
hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4) se označuje jako dibazický fosfát a dihydrogenfosforečnan sodný (NH2PO4) jako monobazický fosfát.
Kromě často používaných organických maziv existují i anorganická maziva. Mazací účinek je založen na vrstevnaté struktuře těchto sloučenin. Běžná maziva se skládají z nitridu boru, sulfidu molybdenu nebo jemného grafitového prášku. Tyto sloučeniny lze použít jak při nízkých, tak i při vyšších teplotách.
Vitrioly jsou sírany nebo dvojmocné kovy v hydratované krystalické formě, jako je měď (CuSO4. 5H2O), železo (FeSO4.7H2O) nebo zinek (ZnSO4.7H2O).
Uhličitan amonný je sůl kyseliny uhličité a karbamát amonný je sůl kyseliny karbamové. Karbamát amonný je mnohem stabilnější než uhličitan amonný a přeměňuje se na něj pouze ve vodném roztoku stejně jako při varu.
Jód je jen minimálně rozpustný ve vodě, přičemž se snadno rozpouští v koncentrovaném roztoku jodidu draselného při tvorbě komplexů. Roztok by však měl být dále ředěn až poté, co se veškerý jód rozpustí, a to velmi pomalu navzdory přítomnosti jodidu draselného.
Žíravé zásady se nazývají hydroxidy alkalických kovů. Vyskytují se v pevné formě a obvykle se vyrábějí jako pelety. Alkalické roztoky jsou vodné verze těchto hydroxidů. Nejběžněji používanými žíravými zásadami a alkalickými roztoky jsou ty, které obsahují sodík a draslík.
Alkalické roztoky lze přímo titrovat standardními kyselinami.
Pokud je to možné a skutečně nutné, intenzivně míchejte pouze zředěné alkalické roztoky se zředěnými kyselinami. Používejte ochranné rukavice, brýle a kombinézu a pracujte pod digestoří. Velmi opatrně vmíchejte alkalický roztok do kyseliny. Dodržujte veškerá pravidla pro bezpečnou práci.
Pomalu a intenzivně zamíchejte požadované množství pelet hydroxidu sodného nebo hydroxidu draselného do vody při teplotě +20 °C. Mějte na paměti, že může vznikat velké množství tepla.
V případě potřeby je možné tyto roztoky zředit opatrným vmícháním do vody s následnou neutralizací kyselinou chlorovodíkovou. Používejte ochranné rukavice a brýle a pracujte pod digestoří. Před vyprázdněním do sběrné nádoby se ujistěte, že jste zjistili hodnotu pH pomocí univerzálních pH indikátorových papírků.
Pelety jsou rozpustné v alkoholu a nerozpustné v acetonu a diethyletheru.
Uhličitany jsou jen minimálně rozpustné v roztocích hydroxidu sodného a draselného. Čím je roztok koncentrovanější, tím nižší je obsah uhličitanu, protože uhličitany se srážejí.