Systémy hadicových čerpadel Masterflex® – nejčastější dotazy
Vytvoření dokonalého laboratorního ekosystému nelze brát na lehkou váhu. Není to ale vždycky jen tak, proto se snažíme nejen dodávat ty nejlepší biologické produkty, ale také odpovídat na otázky, které vás při prohlížení napadnou.
Podívejte se na naše nejčastější dotazy, kde najdete další informace o našich produktech a službách.
Základy peristaltických čerpadel
  1. Jak hadicová čerpadla Masterflex® fungují?
Průtoky
  1. Jakých průtoků lze dosáhnout?
  2. Jakou přesnost průtoku mohu očekávat?
  3. Jsou naměřené objemy opakovatelné?
  4. Jaký vliv má viskozita kapaliny na průtok?
Hlavy čerpadel
  1. Jaký je maximální dosažitelný tlak?
  2. Jaký je maximální vstupní tlak?
  3. Jaká je maximální sací výška?
  4. Jsou zapotřebí zpětné ventily?
  5. Mohou čerpadla Masterflex® běžet nasucho?
  6. Plní se naše čerpadla Masterflex® sama?
  7. Jsou čerpadla Masterflex® objemová dávkovací čerpadla?
  8. Jsou čerpadla Masterflex® nesifonová?
  9. Je možné čerpat kaly nebo abrazivní roztoky?
  10. Proč je v nabídce tolik druhů hlav čerpadel a velikostí hadic?
  11. Je možné obrácení směru toku?
Hadice
  1. Jsou hadice důležité?
  2. Jaké rozmezí teplot materiálů je možné čerpat?
  3. Jaká je chemická odolnost?
  4. Co určuje životnost hadic?
  5. Jaké složení hadic má nejdelší životnost?
  6. Jak otáčky čerpadla ovlivňují životnost hadic?
  7. Je hadice vhodná pro potravinářské a sterilní použití?
  8. Je výměna hadice obtížná?
Pohony
  1. Proč jsou hlavy čerpadel k dispozici bez pohonů a rozdělené na L/S, I/P a B/T?
  2. Je možné s jedním pohonem použít více hlav čerpadel než jednu?
  3. Jsou k dispozici jiné systémy pohonu než ty, které jsou uvedeny v našem souhrnném katalogu?
Jak hadicová čerpadla Masterflex® fungují?
Každý systém čerpadla se dělí na tři části: hlavu čerpadla, pohona hadice. Hlava čerpadla se skládá z rotoru a skříně, pohon vytváří sílu potřebnou k pohybu rotoru a hadice slouží jako komora čerpadla. Tyto tři části čerpají kapalinu v následujících krocích:
  1. Hadice se umístí do hadicového lůžka, mezi rotor a skříň, kde je uzavřena (stlačena).
  2. Válečky na rotoru se pohybují po hadici a vytlačují kapalinu. Hadice se za válečkem vrátí do původního tvaru, vytvoří podtlak a za sebou nasává kapalinu.
  3. Mezi válečky se vytvoří „polštář“ kapaliny. To je specifické pro vnitřní průměr hadice a geometrii rotoru. Průtok je určen vynásobením rychlosti velikostí polštáře. Polštář zůstává poměrně konstantní s výjimkou velmi viskózních kapalin.
  4. Podívejte se na naši jednoduchou animaci, která demonstruje hadicové čerpadlo Masterflex® v pohybu.
Hlavy čerpadel
1. Jaký je maximální dosažitelný tlak?
V závislosti na zvolené hadici je maximální dosažitelný tlak 40 psi (2,7 baru), jmenovitý tlak je 25 psi (1,7 baru).
2. Jaký je maximální vstupní tlak?
Obvykle 40 psi (2,7 baru), v závislosti na vnitřním průměru hadice, síle stěny a složení.
3. Jaká je maximální sací výška?
Maximální sací výška je 8,8 m vody.
4. Jsou zapotřebí zpětné ventily?
Ne. Naše unikátní konstrukce potřebu zpětných ventilů eliminují.
5. Mohou čerpadla Masterflex® běžet nasucho?
Ano. Čerpat lze plyny, kapaliny nebo smíšené fáze.
6. Plní se naše čerpadla Masterflex® sama?
Ano. Zvládnou vytvořit podtlak přesahující 660 mmHg.
7. Jsou čerpadla Masterflex® objemová dávkovací čerpadla?
Ano. Průtok vody je přímo úměrný otáčkám rotoru, a to až do maximálních kapacit pohonu.
8. Jsou čerpadla Masterflex® nesifonová?
Ano. Jeden váleček vždy tlačením uzavírá hadici, a proto nedochází k žádnému zpětnému toku.
9. Je možné čerpat kaly nebo abrazivní roztoky?
Ano. Omezující je viskozita a velikost částic v závislosti na vybraném vnitřním průměru hadice. Pro tvrdé částice doporučujeme vnitřní průměr hadice rovný dvacetinásobku průměru částic. Pro měkké částice doporučujeme čtyřnásobek.
10. Proč je v nabídce tolik druhů hlav čerpadel a velikostí hadic?
Čerpadla Masterflex® jsou modulární, proto jsou vhodná pro většinu aplikací. Nabízíme například hlavy čerpadel pro vyšší tlaky, kapaliny citlivé na smykové napětí nebo požadavky na malé rozměry. To jde ruku v ruce s různými dostupnými hadicemi Masterflex® , které jsou k dispozici se složením pro kyseliny a zásady, citlivé biologické látky, potraviny a mnoho dalších typů tekutin.
11. Je možné obrácení směru toku?
Ano. Specifikace platí pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček.
Průtoky
1. Jakých průtoků lze dosáhnout?
Naše čerpadlové systémy Masterflex® Ismatec® dodávají průtoky od 0,0001 do 365 ml/min. L/S® systémy dodávají průtoky od 0,00005 do 3400 ml/min. I/P systémy dodávají průtoky od 0,001 do 26 l/min a B/T® systémy dodávají průtoky od 0,3 do 42 l/min.
2. Jakou přesnost průtoku mohu očekávat?
S kalibrovanými průtokovými systémy je možné dosáhnout přesnosti průtoku přesahující ±99,5 %. U ostatních systémů je možné u obecných aplikací dosáhnout přesnosti ±98–95 %.
3. Jsou naměřené objemy opakovatelné?
Objemy jsou opakovatelné s přesností ±99,5 % nebo při použití kalibrovaných systémů i vyšší.
4. Jaký vliv má viskozita kapaliny na průtok?
Všechny průtoky jsou založeny na vodě. Zvýšení viskozity kapaliny sníží průtok.
Hadice
1. Jsou hadice důležité?
Hadice slouží jako komora čerpadla. Elasticita hadice zajišťuje příslušnou sací výšku, pevnost zajišťuje schopnost vypořádat se s tlakem, flexibilní vlastnosti určují životnost, průměr určuje průtok a síla stěny určuje účinnost čerpání.
Pokud chcete zajistit přesné průtoky a dlouhou životnost hadic, používejte v aplikacích s čerpadlovými hadicemi pouze hadice Masterflex. Čerpadlové hadice Masterflex jsou nejlepší volbou, protože na rozdíl od hadic pro všeobecné použití jsou speciálně navrženy a přesně extrudovány tak, aby splňovaly přísné tolerance pro použití v peristaltických čerpadlech Masterflex. Hadice Masterflex vám pomohou dosáhnout špičkového výkonu a vyhovět řadě norem a klasifikací.
2. Jaké rozsahy teplot materiálů je možné čerpat?
Optimální teplotní rozmezí je 0–40 °C. Max. teplotní rozmezí je −40–150 °C pro hadici a 0–40 °C pro hlavu čerpadla.
3. Jaká je chemická odolnost?
Záleží na stylu hadice (viz databáze chemické kompatibility hadic).
4. Co určuje životnost hadic?
Na životnost hadic má vliv mnoho faktorů. Vliv má rychlost čerpadla a tlak v systému, materiál hadice a chemická kompatibilita, abrazivita čerpané kapaliny (média), teplota kapaliny, a dokonce i prostředí, ve kterém se čerpadlo nachází. Navštivte našeho průvodce hadicemi STAMP, kde naleznete doporučený podrobný postup, kterým se řídí náš tým pro aplikace.
5. Jaké složení hadic má nejdelší životnost?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silikon, C-FLEX** a Viton*** (přesně v tomto pořadí).
6. Jak otáčky čerpadla ovlivňují životnost hadic?
Životnost hadic je nepřímo úměrná otáčkám čerpadla. Minimální otáčky čerpadla znamenají maximální životnost hadice.
7. Je hadice vhodná pro potravinářské a sterilní použití?
Ano. Některé materiály hadic splňují specifikace NSF a požadavky FDA a USDA pro manipulaci s potravinami. Řadu z nich je možné sterilizovat.
8. Je výměna hadice obtížná?
Ne, výměna hadice je dokonce jednoduchá. EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, High-Performance, kazeta a hlavy čerpadla RAPID-LOAD® umožňují rychlou a snadnou výměnu hadic. Se standardní hlavou čerpadla je možné hadice snadno vyměnit pomocí dodaného klíče.
Pohony
1. Proč jsou hlavy čerpadel k dispozici bez pohonů a rozdělené na L/S, I/P a B/T?
Modulární koncept vám umožní maximálně flexibilní přizpůsobení systému.
2. Je možné s jedním pohonem použít více než jednu hlavu čerpadla?
Ano. Lze kumulovat libovolný počet hlav (obvykle dvě až čtyři) v libovolné kombinaci s využitím standardních hlav nebo hlav EASY-LOAD, a to až do maximálního krouticího momentu pohonu.
3. Jsou k dispozici jiné systémy pohonu než ty, které jsou uvedené v souhrnném katalogu?
Ano. Pro velkoobjemové nákupy a aplikace prvovýroby může naše technické oddělení přizpůsobit, navrhnout nebo upravit pohon nebo balíček pohonu podle vašich specifikací.
* Norprene, PharMed®Tygon – Reg. ochranná známka Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
C-FLEX – Reg. ochranná známka Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®Reg. ochranná známka společnosti The Chemours Company.
Masterflex®: v našem oboru bez konkurence
Najděte odpovědi na všechny své otázky týkající se čerpadel, hadic, kapalin a všeho, co vaše laboratoř potřebuje. Kontaktujte nás ještě dnes s dalšími dotazy nebo s objednávkou.