Lahvičky EZ-fill® společnosti Stevanato Group – DWK Life Sciences
Sterilní lahvičky připravené k použití navržené tak, aby urychlovaly vývoj léků a zvyšovaly provozní flexibilitu při aseptickém plnění.
Ideální pro postup při výrobě léků, od zkoušek v první linii až po komerční výrobu, ale i výrobu malých sérií.
Omezte náklady, čas a složitost spojené s čištěním částicového materiálu, depyrogenací a sterilizací a využijte řešení na bázi lahviček připravených k použití (RTU).
Zlepšení kvality produktu a bezpečnosti pacientů s lahvičkami RTU zabalenými v sekundárním obalu, který eliminuje kontakt sklo na sklo.
Zkrácení doby potřebné k uvedení na trh s pomocí nejpoužívanější platformy lahviček RTU v globálním měřítku, která zajišťuje rychlou rozšiřitelnost z počátečních fází vývoje na komerční výrobu.
O lahvičkách EZ-fill® společnosti Stevanato Group
- Sterilní lahvičky ošetřené depyrogenací a neobsahující částicový materiál v zásobnících typu „Nest“ a „Turbo“ nebo v segmentovaných zásobnících
- Lahvičky 2R, 4R, 6R, 10R a 20R splňující požadavky normy ISO 8362-1 vyrobené z borosilikátového skla typu 1, třídy roztažnosti 51, se sekundárním obalem typu „Blowback“ používaným v Evropě
- Jsou určeny pro přímý vstup do operací aseptického plnění a zabránění kontaktu sklo na sklo pro zajištění lepší bezpečnosti pacientů a vyšší kvalitu produktu
- Konfigurace typu „hnízdo“ určená pro přímý vstup do operací plnění s flexibilní náplní či robotického nebo kombinovaného plnění
- Konfigurace zásobníku vhodné pro malé dávky a operace plnění na lince
- Nejčastěji používaná platforma RTU na světě zajišťuje kompatibilitu s různými procesy plnění a uzavírání, které umožňují využití ve výrobních linkách zpracovávajících větší počet produktů
Proč lahvičky EZ-fill® společnosti Stevanato Group?
Primární obal připravený k použití pomáhá zrychlit cestu vývoje léku zvýšením provozní flexibility v rámci aseptického plnění a umožňuje přesun směrem k personalizovaným lékům a biologickým léčivům.
Lahvičky EZ-fill® společnosti Stevanato Group pomáhají racionalizovat postupy odstraněním kroků, jako jsou například čištění, depyrogenace a sterilizace, takže se můžete soustředit na své hlavní kompetence vývoje a výroby léků.
Při laboratorním použití se společnosti mohou spolehnout na lahvičky EZ-fill® společnosti Stevanato Group, které pomáhají zvyšovat spolehlivost procesu vývoje tím, že umožňují dosáhnout kvality komerčního provozu za náklady odpovídající fázi vývoje.
Lahvičky EZ-fill® společnosti Stevanato Group jsou také nejpoužívanějším standardem lahviček připravených k použití na světě a jejich využití v počátečních fázích vývoje léků snižuje náklady a složitost budoucího přechodu do komerční fáze výroby a zkracuje dobu potřebnou k jeho realizaci.
Webinář
Od vývoje k pacientovi: zjistěte, jak lahvičky připravené k použití dokáží urychlit proces vývoje léků.
Další informace