Laboratorní spotřební materiál pro každodenní použití
Produkty řady VWR Collection jsou snadnou volbou a nabízí výběr základního laboratorního vybavení. Součástí je velký výběr kvalitních produktů, díky nimž bude laboratoř fungovat úsporně a efektivně. Náš spotřební materiál, včetně kádinek, zkumavek, kyvet, laboratorních zápisníků, skleněných produktů a dalších, využijete v celé řadě různých oblastí použití. Nabízený kritický spotřební materiál nabízí kvalitu, úsporu prostředků a pohodlí, takže se můžete plně soustředit na svou práci.
Láhve
Láhve z HPDE, PP, PE, hnědého skla apod. S úzkým i širokým hrdlem, s identifikaci nežádoucí manipulace, se šroubovacími nebo zaklapávacími víčky/uzávěry nebo s víčky s kapátkem…
Demižóny
Vhodné pro skladování a dávkování vodných a jiných roztoků nebo médií v laboratoři…
Centrifugační zkumavky
PS, PP nebo PTFE centrifugační zkumavky, nesterilní i sterilní, ve verzích bez obsahu DNázy, RNázy, pyrogenů a TSE/BSE; k dispozici ve stojanech a sáčcích…
Kryozkumavky
Kryozkumavky pro skladování biologického materiálu, lidských nebo živočišných buněk při teplotách až –196 °C…
Filtrace
Filtrační papíry, stříkačkové filtry, filtry na láhve atd. pro filtraci v chemii, chromatografii a biologických vědách…
Mikrocentrifugační zkumavky
Mikrocentrifugační zkumavky se zaklapávacími a šroubovacími víčky v objemech 0,5 až 2,0 ml, k dispozici v různých barvách…
Mikroskopická podložní a krycí sklíčka
Mikroskopická podložní a krycí sklíčka/skla pro základní výuku biologie i pro zdravotnickou diagnostiku…
Petriho misky
Sterilní nebo aseptické Petriho misky ošetřené zářením gama různých velikostí a formátů…
Špičky k pipetám
Společnost VWR splní vaše požadavky, ať už potřebujete jakékoli špičky k pipetám…
Pipety pasterizační/sérologické
Plastové nebo skleněné přenosové/pasterizační a sérologické pipety v řadě různých objemů, formátů a balení…
Vaničky
Pipetovací vaničky VWR – vhodné pro vícekanálové pipetování
Zkumavky
Jednorázové zkumavky i zkumavky pro opakované použití společnosti VWR, také zkumavky pro odběr vzorků a buněčných kultur…
Odměrné baňky
Odměrné baňky VWR třídy A z borosilikátového skla se zátkou z PP, k dispozici v objemech 5 až 2 000 ml, také v hnědé verzi pro materiály citlivé na světlo…
Vážící misky
Plastové, papírové, hliníkové nebo skleněné váženky, lopatky a misky VWR jsou k dispozici v různých objemech až do mikrohodnot, vhodné pro navažování a stanovení vlhkosti…
Plastové nádobí pro tkáňové kultury
Kvalitní řešení. Navržené pro vědeckou práci.
Značky VWR Collection
Soubor produktů různých značek navržených přímo pro vás naším týmem a sítí odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti vědy, řízení kvality, inženýrství, výroby a daného odvětví.