Výhody gravimetrického plnicího systému Masterflex®
Gravimetrický plnicí systém Masterflex je nový systém, který se skládá z peristaltického čerpadla Masterflex v kombinaci s gravimetrickým dávkovacím balíčkem řady A&D Apollo. Vybírat můžete ze 7 balíčků s váhami. Váha je s čerpadlem propojena unikátním A&D ovladačem, který pro zajištění přesnosti dávkování podává okamžitou zpětnou vazbu; a veškerý pohyb kapaliny je uzavřen v hadicích čerpadla Masterflex. Gravimetrický systém má za cíl vyřešit mnohé problémy a výzvy.
Sestavte si svůj gravimetrický plnicí systém Masterflex
Gravimetrický plnicí systém Masterflex je nový systém, který se skládá z peristaltického čerpadla Masterflex kombinovaného s váhami řady A&D Apollo.
Zvolte hadice pro hlavu pohonu čerpadla
Čerpadlo Masterflex a veškerý pohyb kapaliny je uzavřen v hadicích čerpadla Masterflex. Zvolte si ze seznamu kompatibilních pohonů a kompletních čerpacích systémů níže, poté přidejte vhodnou hlavu čerpadla a hadice vyhovující potřebám vaší aplikace.
- Standardní digitální pohony Masterflex L/S
- Standardní digitální čerpací systém Masterflex L/S
- Digitální pohony Masterflex L/S se síťovou kompatibilitou
- Digitální čerpací systémy Masterflex L/S se síťovou kompatibilitou
- Digitální pohony Masterflex L/S s podporou cloudu MasterflexLive™
- Digitální modulární pohony Masterflex L/S pro dávkování
- Digitální modulární pohony Masterflex I/P s možností vzdáleného přístupu
- Vícekanálová digitální čerpadla Ismatec Reglo
- Digitální čerpadla Ismatec Reglo Miniflex
A&D Gravimetrický dávkovací balíček
Zvolte balíček s váhami podle kapacity a citlivosti, kterou potřebujete. Všechny jsou vybaveny zobrazením průtoku pro zjednodušení dávkovacích a plnicích aplikací. Všechny balíčky obsahují váhy Apollo řady GX-A, nožní spínač, kartu rozhraní čerpadla a 25pinový kabel pro vzdálené I/O připojení vah k pohonu čerpadla.
- Gravimetrický dávkovací balíček
Tři zřejmé výhody tohoto gravimetrického plnicího systému:
1. Řeší běžné problémy s plýtváním
Tento systém nabízí přesnost a opakovatelnost. Každá kapka se počítá a nádoba se nikdy nepřeplní, tím pádem nedojde k plýtvání jakýmkoli produktem. Váhy ovládají peristaltické čerpadlo, pro plnicí proces disponují třemi režimy, které zajišťují, že nedojde k přelití. Protože čerpadlo Masterflex může čerpat kapalinu několika různými rychlostmi, váhy jsou zde pánem.
2. Žádné ohrožení zdraví a bezpečnosti při nalévání
Ruční nalévání s sebou nese nebezpečí nejen ztráty produktu, ale i poškození vah. Uzavření kapaliny v hadici poskytuje okamžitou úlevu a přínos poloautomatického systému. Vedlejším přínosem je vynechání manuální práce, zvedání a nalévání, což při použití poloautomatického systému znamená již žádné ohrožení zdraví a bezpečnosti. Navíc není potřeba stát nad zařízením a hlídat celý proces, protože gravimetrický systém si vše řídí sám. Nejen, že je v tomto případě nulová potřeba manuální manipulace, ale kapaliny jsou bezpečně uzavřeny v hadicích.
3. Zlepšení účinnosti a přesnosti
Přesnost dávkování s gravimetrickým dávkováním dalece překračuje přesnost, která je dosažitelná při použití samotného peristaltického čerpadla a snižuje nutnost kalibrace hadic. Optimalizací propustnosti produkce nádoby v systému dochází ve srovnání s manuálnějšími metodami ke zlepšení účinnosti a přesnosti.
Gravimetrický systém Masterflex dokáže zajistit:
- Poloautomatický proces
- Méně plýtvání, nižší náklady na úklid a produkt
- Zlepšení účinnosti procesu
- Dosáhnutí cílové produkce
- Navýšitelnost a škálovatelnost
Peristaltické čerpadlo Masterflex akceptuje široké spektrum velikostí hadic v závislosti na velikosti hlavy čerpadla pro rychlejší plnění nádob pomocí vyšších průtoků. Čerpadlo je možné použít také k navýšení produkce zvýšením kapacity motoru čerpadla pomocí vysokokapacitních čerpadel Masterflex. Kapacita vah, výběr pohonů Masterflex a široký výběr hadic poskytují dostatek prostoru pro přizpůsobení, které splní požadované plnicí objemy a umožňují chemickou kompatibilitu s většinou kapalin.