Robotické špičky J.T.Baker®
Carousel
Robotické špičky a destičky J.T.Baker®
Robotické špičky J.T.Baker® představují příslušenství pro automatizovanou manipulaci s kapalinami. Jsou určeny pro použití s nejoblíbenějšími robotickými pracovními stanicemi třetích stran. Robotické špičky podléhají přísnějším kontrolám než špičky pro ruční pipety. Jako příslušenství k automatizačním platformám přispívají k vyšší efektivitě a snižují náklady. Robotické špičky J.T.Baker® mohou přispět k vyšší efektivitě a nižším nákladům v laboratoři tím, že časově náročný úkol pipetování kapalin přenesou na robotický modul.
Stáhněte si bílou knihu „Kvalita a přesnost na každém kroku“Robotické špičky J.T.Baker® s označením IVD
Výběr robotických špiček J.T.Baker® pro humánní diagnostické aplikace in vitro a použití na populárních robotických platformách jsou nyní k dispozici s označením CE-IVD!
NOVINKA – Robotické špičky J.T.Baker® typ HT 2
Robotické špičky J.T.Baker® typ HT 2 jsou vhodné pro robotické přístroje jiných výrobců, například Hamilton Microlab Star, Nimbus a další přístroje využívající pipetovací hlavu Hamilton CO-RE* nebo CO-RE* II.
Přesné výsledky. Méně prostojů.
Robotické špičky J.T.Baker navržené v souladu s nejvyššími standardy dokážou s vysokou přesností dávkovat ji malá množství bez kontaminace. Tyto robotické špičky jsou nyní k dispozici v různých velikostech pro některé z nejoblíbenějších robotických pracovních stanic.
Vodivé a čiré robotické špičky J.T.Baker jsou vhodné pro široké spektrum použití. Jejich kvalitě důvěřuje řada laboratoří v oblasti biologického výzkumu a diagnostiky po celém světě. Objednávky a dodávky probíhají snadno a pohodlně kdekoli na světě prostřednictvím špičkového e-commerce kanálu společnosti Avantor na adrese vwr.com.
Parametry robotických špiček J.T. Baker:
J.T. Baker je přední značka robotických špiček nabízených společností Avantor. Příklady hlavních parametrů:
Možnost dávkování s vysokou přesností a bez kontaminaceVhodnost pro použití s většinou oblíbených robotických pracovních stanic třetích stran
Technické řešení, které je v souladu s těmi nejvyššími výrobními standardy
Všestrannost – možnost použití v široké škále aplikací
Robotické špičky se používají v široké škále aplikací a jsou klíčovou součástí mnoha přírodovědných a diagnostických laboratoří po celém světě. Společnost Avantor je schopná zajistit pohodlné objednání a dodání robotických špiček do vaší laboratoře po celém světě.
-
Vyžádejte si vzorek robotických špiček zdarma
Vyzkoušejte výkon našich robotických špiček J.T.Baker ve svých robotických vzorkovacích systémech. Vyberte si z nabídky robotických špiček s filtrem nebo bez filtru určených k použití na několika platformách.
-
Bílá kniha „Kvalita a přesnost na každém kroku“
Podívejte se, jak robotické špičky J.T.Baker pod přísnou kontrolou procházejí plně automatizovaným výrobním procesem zajišťujícím kvalitu a přesnost každé vyrobené špičky, od počátečního návrhu po konečný produkt.
-
Video: Cesta robotické špičky výrobním procesem
Podívejte se, jak technologicky vyspělá automatizovaná výroba, přísné procesy kontroly kvality a vysokorychlostní videokontrola společně umožňují výrobu milionů robotických špiček J.T.Baker každý měsíc.
Vybrané produkty
Vodivé robotické špičky J.T.Baker®
Vodivé robotické špičky J.T.Baker umožňují odebírat i velmi malé objemy vzorků kapalin s velkou přesností a bez kontaminace. Vodivost umožňuje robotickému systému detekovat a sledovat hladinu kapaliny, čímž se zaručuje minimální ponoření do vzorku.
- Výroba probíhá v podmínkách pro čisté prostory (čisté prostory třídy 8)
- Nejmodernější špičková kontrola kvality
- Ideální pro analýzy s vysokou propustností
- Podložky označené čárovými kódy pro automatickou identifikaci (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- K dispozici s filtrem nebo bez filtru
Vícejamkové destičky J.T.Baker
Díky přísné kontrole kvality ve výrobním procesu probíhajícím ve stejném závodě, v němž jsou vyráběny také robotické špičky J.T.Baker, jsou vícejamkové destičky J.T.Baker vysoce kvalitním laboratorním spotřebním materiálem, který lékaři a výzkumní pracovníci využívají při práci s robotickými systémy k odběru vzorků kapalin z jednoho zdroje.
- Většina destiček splňuje požadavky ANSI/SLAS 1-2004 pro rozměry mikrodestiček.
- Těsnost jamek umožňuje efektivní vysokorychlostní odběr vzorků.
- Plasty vysoké kvality, u nichž je prověřeno, že neobsahují biologické nečistoty způsobující křížovou kontaminaci
- Alfanumerické kódování umožňuje jednoznačné přiřazení a identifikaci vzorků.
- Destičky a těsnění jsou navrženy tak, aby přesně lícovaly.
NOVINKA – Robotické špičky J.T.Baker® typ HT 2
Robotické špičky J.T.Baker® typ HT 2 jsou vhodné pro robotické přístroje jiných výrobců, například Hamilton Microlab Star, Nimbus a další přístroje využívající pipetovací hlavu Hamilton CO-RE* nebo CO-RE* II.
Koupit teďProhlédněte si celý náš sortiment spotřebního materiálu J.T.Baker pro robotické systémy.
Přesvědčte se o tom, jak naše vysoce kvalitní produkty J.T.Baker pro robotické systémy k odběru vzorků mohou přispět ke zdokonalení vašich postupů analýz a diagnostiky.
Zobrazit všechny produkty
Bílá kniha „Kvalita a přesnost na každém kroku
Více Bílá kniha „Kvalita a přesnost na každém kroku
Brožura spotřebního materiálu J.T.Baker pro robotické systému
Více Brožura spotřebního materiálu J.T.Baker pro robotické systému
Více než století kvality
Již více než sto let zákazníci po celém světě důvěřují funkci prémiových produktů značky J.T.Baker, které jsou optimalizovány pro konkrétní aplikace a jsou funkčně testovány, a splňují náročné požadavky širokého spektra výzkumných a výrobních aplikací.
Navrženy pro méně prostojů
Díky využití desetiletí zkušeností a inovací našeho výrobního týmu sídlícího v Německu, robotické špičky J.T.Baker pomáhají dosahovat maximálního výkonu robotických nástrojů a minimalizovat prostoje. Je tomu tak díky rovnější špičce a menšímu variačnímu koeficientu, který omezuje lámání špiček
Výroba s certifikací ISO
Naše kvalita je certifikována dle ISO: náš výrobní provoz je certifikován dle normy ISO 9001; jsme držitelem certifikátu ISO 13485:2016 pro výrobu zdravotnických prostředků a produktů pro diagnostiku in vitro; náš výrobní proces splňuje požadavky normy ISO 50001:2011 Hospodaření s energií
Nezávisle testovaná čistota
Každá šarže špiček je testována podle přísných kvalitativních postupů, kterými se ověřuje absence kontaminantů. Jsou nezávisle testovány a certifikovány z hlediska absence DNázy, RNázy, ATP a pyrogenů.
Kompletní automatizace pro čisté prostory
Robotické špičky J.T.Baker jsou doslova nedotčeny lidskou rukou, dokud neotevřete jejich obal: naše plně automatizovaná výrobní linka pracuje v podmínkách čistého prostředí a poskytuje špičky, které uspokojí nejpřísnější specifikace kompatibility a čistoty. Naše provozy pro výrobu nástrojů a nejmodernější výrobní technologie produkují jedny z nejpřesnějších špiček na trhu.
Co jsou robotické špičky?
Pokračující automatizace laboratoří a zvýšená individualizace automatizovaných procesních cyklů si žádá přesné jednorázové materiály. Robotické pipetovací špičky se používají v laboratořích s automatizovanými platformami pro manipulaci s kapalinami. Robotická špička slouží jako příslušenství v robotickém systému za účelem automatizované aspirace a dávkování kapalin.
Předností robotických pracovních stanic je zejména bezpečná manipulace s kapalinami při práci s nebezpečnými/infekčními vzorky, kdy se laborant vůbec nedostává do přímého kontaktu se vzorkem. Automatizované systémy navíc umožňují dosahovat reprodukovatelných výsledků i u vysokokapacitních aplikací.
Robotické pipetovací špičky jsou navrženy v souladu s požadavkem na rychlou a efektivní manipulaci i v případě těch nejmenších objemů analyzovaných vzorků. Robotické špičky jsou rovněž k dispozici ve verzi s filtrem i bez filtru.
Robotické špičky se používají v případech, kdy je třeba opakovaně pipetovat kapaliny v přesných objemech a pipetovat vše ručně by bylo zdlouhavé a nepraktické. Robotické pipetování šetří v laboratoři čas a peníze tím, že časově náročné pipetování kapalin nechá na robotickém modulu a současně zajistí to nejlepší řešení z hlediska čistoty a přesnosti.
Pokud jsou robotické špičky vodivé, obsahují elektricky vodivý materiál, který jim umožní detekovat hladinu kapaliny v nádobě, a tím zajistit její konzistentní a přesný přenos.
Co jsou robotické destičky?
Robotické (respektive vícejamkové) destičky se často používají ve spojení s robotickými systémy, které výrazně zvyšují výkonnost testů a šetří čas a zdroje.
Robotické destičky umožňují analyzovat vzorky a chemické látky v miniaturních jamkách a dávají uživatelům možnost sledovat jednotlivé podmínky po příslušné expozici (obvykle v řádu hodin až dnů).
Vícejamkové destičky se v moderních laboratořích staly povinnou výbavou a používají se v široké škále aplikací. Vícejamkové destičky se běžně používají pro růst bakteriálních kultur, hub a buněčných linií savců – současně se používají i pro analytické a biochemické testování.
Robotické špičky J.T.Baker
Vodivé robotické špičky J.T.Baker umožňují odebírat i velmi malé objemy vzorků kapalin s velkou přesností a bez kontaminace. Vodivost umožňuje robotickému systému detekovat a sledovat hladinu kapaliny, čímž se zaručuje minimální ponoření do vzorku.
- Výroba probíhá v podmínkách čistých prostor (čisté prostory třídy 8)
- Špičková kontrola kvality
- Ideální pro vysokokapacitní analýzy
- Podložky označené čárovými kódy pro automatickou identifikaci (špičky J.T.Baker typu HT CO-RE a MP)
- K dispozici s filtrem nebo bez filtru
Vícejamkové destičky J.T.Baker
Vícejamkové destičky J.T.Baker se vyrábí v souladu s přísnými postupy kontroly kvality ve stejném závodě, kde se vyrábějí robotické špičky J.T.Baker, a usnadňují vědcům a výzkumníkům nákup laboratorního spotřebního materiálu pro robotické systémy zajišťující odběr vzorků kapalin, protože vše mají z jediného zdroje.
- Většina destiček splňuje požadavky ANSI/SLAS 1-2004 pro rozměry mikrodestiček.
- Těsnost jamek umožňuje efektivní vysokorychlostní odběr vzorků.
- Plasty vysoké kvality, u nichž je prověřeno, že neobsahují biologické nečistoty způsobující křížovou kontaminaci
- Alfanumerické kódování umožňuje jednoznačné přiřazení a identifikaci vzorků.
- Destičky a těsnění jsou navrženy tak, aby přesně lícovaly.
Prozkoumejte veškerý robotický spotřební materiál J.T.Baker
Zjistěte, jak mohou špičkové produkty J.T.Baker pro robotické vzorkovací systémy – dostupné prostřednictvím společnosti Avantor – zlepšit vaše analytické a diagnostické operace.
Více než sto let kvality
Již více než sto let se zákazníci po celém světě spoléhají na optimalizovaný a funkčně ověřený výkon prémiových výrobků značky J.T.Baker, které splňují náročné požadavky široké škály výzkumných a výrobních aplikací.
Navrženo s ohledem na méně prostojů
Robotické špičky J.T.Baker, které staví na desetiletích zkušeností a inovací výrobního týmu z Německa, pomáhají maximalizovat využití robotických nástrojů a minimalizovat prostoje díky rovnějšímu hrotu a nižšímu variačnímu koeficientu, který snižuje pravděpodobnost zlomení a výpadku špičky.
Výroba s certifikací ISO
Jsme certifikováni podle norem ISO 9001 a ISO 13485 pro výrobu zdravotnických výrobků a výrobků pro in vitro diagnostiku.
Nezávislé testování čistoty
Špičky v blistrech jsou testovány v souladu s velmi přísnými postupy kvality s ohledem na zajištění nepřítomnosti kontaminantů. Jsou nezávisle testovány a certifikovány jako výrobky bez obsahu DNA, DNázy, RNázy a inhibitorů PCR.