Měření vodivosti
Měření vodivosti vodného roztoku je metoda používaná ke stanovení množství živin, solí a nečistot. Standardy vodivosti jsou zásadní pro kalibraci váš měřič vodivosti. V závislosti na rozsahu měření jsou k dispozici různé standardy. Můžete je zakoupit v lahvích nebo praktických sáčcích, abyste měli při každé kalibraci „čerstvý“ roztok.
Kategorie produktů
Standardy vodivosti v praktických sáčcích
Nové standardy vodivosti v sáčcích pro analýzu vzorků nebo kalibraci vodivostních článků.
Často kladené dotazy
Nemusíte nic míchat ani měřit: Stačí otevřít jeden sáček a váš čerstvý roztok je „připraven k okamžitému použití“. Naše sáčky jsou ideální do terénu i do laboratoře, protože nejsou potřeba žádné další skleněné nebo měřicí přístroje a není třeba nic umývat. Tyto sáčky s jednou dávkou zajistí, že pokaždé máte správné množství roztoku, což brání křížové kontaminaci vzorků.
- Vejdou se do kapsy
- Uzavření zajišťující čerstvost
- Spolehlivé, snadno použitelné a přesné
- Sledovatelnost podle NIST
- Osvědčení o analýze pro šarži je součástí každého balení
- Nejistota měření
- Hodnoty pH při různých teplotách
- Data exspirace
- Sledovatelnost podle NIST
To záleží na roztoku, které měříte. Vliv teploty je největší u roztoků s nízkou vodivostí (nebo nízkou iontovou silou). Ve většině případů dojde u většiny vodných roztoků ke zvýšení o 2 % na 1 °C. Organické látky však mají velmi odlišné teplotní křivky.
Soli, minerály a rozpuštěné plyny přispívají k vodivosti, což znamená, že vodivost udává množství rozpuštěných materiálů v roztoku. TDS vám může zajistit poměrně přesné měření při porovnávání stavu jednoho zdroje (například NaCl). Při srovnání dvou různých typů roztoků však může být náchylné k chybám. Měřící přístroj kalibrujte pomocí stejných rozpuštěných materiálů, které jsou ve zkušebním roztoku.
Sonda je pro měření obou vlastností stejná, ale měřič salinity má korekční faktor aplikovaný na naměřenou hodnotu. Korekční faktor vezme hodnotu vodivosti a převede ji na ppm konkrétní soli (liší se podle výrobce).
Ne. Konstanta buňky může být odlišná a konfigurace pinů se obvykle liší. Typ termistoru použitého pro teplotní kompenzaci se také liší.
Ke kalibraci sondy použijte standardní roztok v rozsahu vzorků, které testujete. Vložte sondu do standardního roztoku, proveďte kondicionování a opláchněte ji ve druhém vzorku standardního roztoku. Potom použijte třetí vzorek standardního roztoku ke kalibraci a úpravě konstanty buňky, dokud se nezobrazí zadaná hodnota. Pokud změníte rozsahy nebo pokud se hodnoty zdají nepřesné, proveďte kalibraci znovu.