Stanovení obsahu dusíku
Ke stanovení obsahu dusíku ve vzorku se používá Kjeldahlova metoda. Při této analýze se vzorek štěpí silnou kyselinou a volný dusík reaguje za vzniku síranu amonného.
K urychlení tohoto procesu se přidávají katalyzátory (tablety). Dalším krokem je destilace s následnou titrací. V tomto procesu je třeba použít několik chemikálií. Od kyselin pro trávení až po odměrné roztoky a indikátory pro konečnou titraci.
Kategorie produktů
Katalyzátory pro Kjeldahlovu metodu stanovení přítomnosti dusíku.
Komplexní a široký sortiment tablet připravených k použití, které splňují optimální požadavky pro fázi rozkladu kyselinou sírovou.
Často kladené dotazy
Kjeldahlova metoda se používá pro kvantitativní stanovení dusíku obsaženého v organických látkách a dusíku obsaženého v anorganických sloučeninách, například amoniaku a amoniu (NH3/NH4+), ve všech druzích potravin nebo vzorcích prostředí, jako jsou:
- Maso a související výrobky, například klobásy
- Obilí a mouka
- Kakao
- Mléko a související výrobky (sýr a sušené mléko)
- Půda
- Voda (užitková a pitná) nebo odpadní voda...