Varianty hadic Masterflex L/S
Dosáhněte špičkového výkonu čerpacích hlav Masterflex L/S při používání přesně extrudovaných hadic. Hadice jsou vyráběny v přísných tolerancích, které přesně odpovídají našim L/S hlavám. Zvolit můžete přesné hadice nebo přesné hadice pro vysoký výkon. Přesné hadice pro vysoký výkon mají silnější stěnu, která prodlužuje životnost hadice, zlepšuje vytváření tlaku, sací zdvih a schopnost čerpat viskózní kapaliny. Vyberte si z více než tuctu různých formulací.
  • Silikon BioPharm Plus (tvrzený platinou)
  • Silikon BioPharm (tvrzený platinou)
  • Chem-Durance® Bio
  • C-Flex®
  • C-Flex® ULTRA
  • GORE® STA-PURE® Řada PCS
  • GORE® STA-PURE® Řada PFL
  • Norprene® (A 60 G)
  • Norprene pro potraviny (A 60 F)
  • PharMed®
  • PharmaPure®
  • Puri-Flex
  • Silikon (tvrzený platinou)
  • Silikon (tvrzený peroxidem)
  • Tygon pro chemikálie
  • Tygon pro potraviny
  • Tygon pro palivo a maziva
  • Tygon pro laboratoře
  • Tygon® E-LFL
  • Viton®
Specifikace přesných hadic
Velikost hadice L/S 13 L/S 14 L/S 16 L/S 25 L/S 17 L/S 18
Vnitřní průměr* v palcích (mm) 0,03 (0,8) 0,06 (1,6) 0,12 (3,1) 0,19 (4,8) 0,25 (6,4) 0,31 (7,9)
Velikost trnu* pro hadice v palcích (mm) 1/16 (1,6) 1/16 (1,6) 1/8 (3,2) 3/16 (4,8) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5)
Rozsah průtoku v ml/min při 6 až 600 ot/min 0,36…36 1,3…130 4,8…480 10…1000 17…1700 23…2300
Maximální tlak, nepřetržitý** 25 psig (1,7 baru) 20 psig
(1,4 baru)
15 psig
(1,0 baru)
10 psig
(0,7 baru)
Maximální tlak, přerušovaný** 40 psig (2,7 baru) 35 psig
(2,4 baru)
20 psig
(1,4 baru)
15 psig
(1,0 baru)
Maximální podtlak** 26" Hg (660 mmHg) 20" Hg (510 mmHg)
Sací zdvih 29 stop H2O (8,8 m H2O) 22 stop H2O (6,7 m H2O)
Specifikace přesných hadic pro vysoký výkon
Velikost hadice L/S 15 L/S 24 L/S 35 L/S 36
Vnitřní průměr* v palcích (mm) 0,19 (4,8) 0,25 (6,4) 0,31 (7,9) 0,38 (9,7)
Velikost trnu* pro hadice v palcích (mm) 3/16 (4,8) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5)
Rozsah průtoku v ml/min při 6 až 600
ot/min Hodnoty v závorce byly získány při použití hlavy čerpadla s vysokým výkonem
10 až 1000
(11 až 1100)
17 až 1700
(18 až 1800)
23 až 2300
(26 až 2600)
29 až 2900
(34 až 3400)
Maximální tlak, nepřetržitý** 25 psig (1,7 baru) 20 psig
(1,4 baru)
15 psig
(1,0 baru)
Maximální tlak, přerušovaný** 40 psig (2,7 baru) 35 psig
(2,4 baru)
20 psig
(1,4 baru)
Maximální podtlak** 26" Hg (660 mmHg) 24" Hg
(610 mmHg)
Sací zdvih 29 stop H2O (8,8 m H2O) 27 stop H2O
(8,3 m H2O)
*Jmenovitá velikost.
**Skutečný výkon se liší v závislosti na formulaci hadice.