Spektroskopie UV/VIS
UV/Vis analýza pomocí spektrofotometru může vyžadovat různé druhy chemikálií. Zaprvé, byla vyvinuta speciální třída rozpouštědel, aby se zabránilo optickým nečistotám vašeho vzorku. Zadruhé, je třeba spektrofotometr kalibrovat pomocí standardních souprav UV/Vis. Zatřetí, soupravy barevných referenčních roztoků vám mohou ušetřit čas při vlastní přípravě referenčních roztoků.
Kategorie produktů
Standardy UV/VIS
Zajistěte spolehlivost výsledků díky kompletnímu sortimentu ke kalibraci spektrofotometrů na kontrolu absorbance, rozlišení, rozptýleného světla a přesnosti vlnové délky.
Barevné standardní roztoky
Především pro oblast petrochemie můžeme nabídnout kompletní řadu roztoků „připravených k okamžitému použití“ jako kalibrační standardy nebo standardy kontroly kvality podle stupnice ASTM, Saybolt, Pt-Co a Evropského lékopisu (Ph Eur)
Barevný standard v soupravách
Tyto soupravy jsou vyvinuty a vyrobeny podle kapitoly 2.2.2. „Stupeň zbarvení tekutin“ Evropského lékopisu
Často kladené dotazy
K dispozici různé standardy v ampulích dodávaných v soupravách s kompletním osvědčením o analýze ke kontrole
parametrů jako:
- Kontrola absorbance
- Testování rozptýleného světla
- Testování rozlišovacích schopností
- Testování vlnové délky