Hadicové kazety Masterflex® Ismatec®: Typ CA a MS/CA
Kazety Ismatec Click 'n' Go™ umožňují snadnou a rychlou výměnu hadic v peristaltických čerpadlech. Existují dva dostupné druhy hadicových kazet:
- CA styl pro peristaltické hadice se 2 zarážkami (CA hadice)
- MS/CA styl pro peristaltické hadice se 3 zarážkami* (MS/CA hadice)
*Novější typy hadic kompatibilní s kazetami MS/CA mohou být dostupné pouze jako hadice se 2 zarážkami. Konvence názvu se mění z „3-zarážkových“ na „MS/CA“ hadice.
CA kazety
Velké CA kazety jsou vhodné pro použití s vysoce přesnými peristaltickými čerpadly řady IPC a IPC-N s nízkým průtokem. CA kazety akceptují 2-zarážkové peristaltické hadice s mezerou 152 mm mezi zarážkami. Vhodné velikosti hadic se pohybují od 0,13 do 3,17 mm vnitřního průměru. CA kazety vybavené tlakovou pákou umožňují nastavení jiného tlaku hadice v každém kanálu. V závislosti na aplikaci, materiálu hadice a průměru lze v hadici nastavit optimální tlak. Pro udržení konstantních průtoků může být nutná pravidelná úprava tlaku v hadicích. Použití kazet vybavených tlakovou pákou obvykle zvyšuje maximální dosažitelný diferenční tlak peristaltického čerpadla.
Při objednávání CA kazet nejsou náhradní adaptéry pro CA kazety součástí dodávky a je nutné je objednat samostatně.
CA kazety jsou vhodné pro:
- 2zarážkové (CA) peristaltické hadice
- se 152mm mezerou mezi zarážkami
- Vnitřní průměr hadice od 0,13 do 3,17 mm
Poznámka: adaptéry 07618-65 nejsou součástí dodávky a je nutné je objednat samostatně.
MS/CA kazety
Malé MS/CA kazety jsou vhodné pro použití s řadou Reglo a některými hlavami čerpadel (hlavy MS/CA) pro rodinu čerpadel BVP a MCP. Kazety MS/CA akceptují 3zarážkové peristaltické (MS/CA) hadice se 72mm mezerou mezi zarážkami. Novější hadice vhodné pro tyto kazety má pouze dvě zarážky a nazývá se „hadice MS/CA“. Vhodné velikosti hadic se pohybují od 0,13 do 3,17 mm vnitřního průměru. Kazety MS/CA vybavené tlakovou pákou umožňují nastavení jiného tlaku hadice v každém kanálu. V závislosti na aplikaci, materiálu hadice a průměru lze v hadici nastavit optimální tlak. Pro udržení konstantních průtoků může být nutná pravidelná úprava tlaku v hadicích. Použití kazet vybavených tlakovou pákou obvykle zvyšuje maximální dosažitelný diferenční tlak peristaltického čerpadla. Standardní kazety MS/CA se dodávají bez tlakové páky. Konstantní tlak je aplikován pomocí předinstalované pružiny z nerezové oceli.
MS/CA kazety jsou vhodné pro:
- 3zarážková (MS/CA) peristaltická hadice
- se 72 mm mezerou mezi zarážkami
- Vnitřní průměr hadice od 0,13 do 3,17 mm