Čerpání viskózních kapalin
Viskózní kapaliny proudí mnohem pomaleji než kapaliny podobné vodě, a to z několika důvodů, včetně:
- Kapalina má větší rezistenci vůči proudění než voda.
- Mezi stěnou hadice a viskózní kapalinou jsou větší třecí síly než v případě vody.
Peristaltická (hadicová) čerpadla jsou pro čerpání viskózních kapalin ideální. Pro maximalizaci účinnosti systému peristaltického čerpadla postupujte podle následujících kroků.
- Snižte rychlost čerpadla, kapalina se bude pohybovat směrem do hlavy čerpadla pouze do určité rychlosti. Jakmile dosáhnete této rychlosti, zvýšení rychlosti pohonu průtok nezvýší. Maximální rychlost, kterou bude systém efektivně čerpat, se snižuje se zvyšující se viskozitou a zmenšující se velikostí hadice.
- Vyberte hadici větší velikosti, než je potřeba pro čerpání vody. Zvolte přibližné průtoky různě viskózních kapalin při 100 ot/min pro různé velikosti hadic pro Masterflex® L/S hlavy. Najděte viskozitu kapaliny, kterou budete čerpat, vodorovnou čarou na grafu najděte požadovaný průtok a zvolte o velikost větší hadici. Použití větší hadice umožňuje efektivní provoz čerpadla při vyšších rychlostech pohonu.
- Zvolte pevnou hadici se silnou stěnou, např. Norprene®, Viton® nebo Tygon®. Výkon bude lepší, protože hadice se po stlačení v hlavě čerpadla rychleji vrátí do původního stavu. To umožňuje, aby byla kapalina nasáta do hadice větší silou.
- Zvolte hadici s hladkým vnitřním povrchem. Tím dojde ke snížení třecí síly. Dobrou volbou je Tygon nebo silikon.
- Mírně natlakujte vstup čerpadla [méně než 15–20 psi (1–1,4 baru)]. Tím bude přívodní hadice vždy naplněná a čerpání bude efektivnější.
- Snižte viskozitu vaší kapaliny. Pokud je to možné, kapalinu zahřejte, viskozita obvykle klesá se zvyšující se teplotou.
Výběr správné velikosti a typu hadice pro čerpání viskózních kapalin není exaktní věda. Výše uvedené tipy použijte jako obecné vodítko při výběru a pamatujte, že experimentování je nejlepší způsob, jak vybrat správnou hadici pro vaši aplikaci.
Kliknutím zobrazíte křivky průtoku při různých viskozitách pro doporučené velikosti hadic L/S pro danou viskozitu. Nedoporučujeme používat hadice menší velikosti, než je uvedená v grafech, větší velikost je však přijatelná. Pamatujte, že větší velikost hadice znamená vyšší průtok, protože ztráta v důsledku tření se s větším vnitřním průměrem snižuje. Nejenže bude kapalina proudit snadněji, ale je možné také zvýšit rychlost pohonu bez ztráty účinnosti.
Údaje v tomto tipu pro použití byly získány pomocí hadic Norprene, vhodné hlavy Easy-Load® a standardů viskozity při 25 °C. Vstup a výstup byl 2,5 horizontální stopy (0,75 m) od čerpadla (žádný sací zdvih nebo výtlak).
Poslední aktualizace:2. 9. 2020