Vzdálené monitorování peristaltického čerpadla
Vzdálené monitorování peristaltických čerpadel pomocí IoT zvyšuje produktivitu a snižuje náklady ve výzkumu, vývoji a pilotních zařízeních
Dnešní výzkum a vývoj je stále náročnější. Společnosti musí hledat způsoby, jak zvýšit svoje výrobní kapacity bez odpovídajícího navýšení rozpočtu. Vzorky jsou zároveň cennější než kdy dřív, takže ztráta jediné várky může stát desítky tisíc dolarů. Manažeři výzkumu a vývoje tradičně stáli před dvěma možnostmi: nechat zpracování experimentů běžet bez dozoru přes noc a riskovat ztrátu cenného vzorku, nebo zastavit práci na konci dne a přijít o cennou produktivitu. Pokrok ve vzdáleném monitorování pomocí Internetu věcí(IoT) eliminoval nutnost fyzické přítomnosti ve výzkumu a vývoji manipulace s kapalinami, což výzkumným pracovníkům umožnilo na dálku dosáhnout stejné úrovně monitorování, jakou potřebují ve svém pracovním postupu – ať už jde o přípravu, fermentaci, sběr nebo purifikaci.
Vzdálené monitorování,které se ve farmaceutických zpracovatelských zařízeních používá stále častěji, může být stejně nebo i více přínosné pro ta oddělení výzkumu a vývoje, která mají za úkol provádět experimenty manipulace s kapalinami nebo pilotní testování. Použití vzdáleného monitorování na peristaltická čerpadla může mít pozitivní dopad na ta oddělení, která mají na starost manipulaci s kapalinami 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale nemají personál, který by čerpadla monitoroval. Tato příležitost dokončit fázi výzkumu a vývoje a rychle projít pilotním procesem může zkrátit dobu uvedení nového produktu na trh a snížit s tím související náklady.
Vzdálené monitorování založené na cloudu
S rozšiřující se internetovou konektivitou je nyní možné peristaltická čerpadla i další přístroje pro manipulaci s kapalinami monitorovat prostřednictvím cloudových služeb odkudkoli na světě. Zařízení pro manipulaci s kapalinami je nyní schopné odesílat údaje pro čtení o provozních parametrech a stavových podmínkách, které je možné zobrazit prostřednictvím appletu na jakémkoli zařízení připojeném k internetu. Monitorování těchto parametrů a podmínek dodá výzkumným pracovníkům jistotu, že jejich experiment probíhá přesně tak, jak jej zanechali. Umožňuje také multitasking během delších dávkovacích cyklů, protože výzkumný pracovník může ve svém pracovním postupu provádět další kritické úkoly na jiných místech, díky tomu je schopen přesně potvrdit, kolik času mu v dávkovacím cyklu zbývá.
Sledovatelné provozní parametry zahrnují:
- Průtokové charakteristiky: Sledujte, zda peristaltické čerpadlo pracuje v nepřetržitém nebo dávkovacím režimu, jaký dodává průtok, jakou rychlostí pracuje a jaký je čerpaný kumulativní průtok
- Stav dávkování: Sledujte aktuální nastavení alikvotního objemu a dokončené dávkovací cykly.
Sledovatelné stavové podmínky zahrnují:
- Stav motoru čerpadla: Potvrzení, zda motor čerpadla běží nebo stojí a aktuální směr provozu (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček).
- Stav procesu: Potvrzení, že hlava čerpadla nebyla omylem otevřena nebo že během procesu nedošlo k netěsnosti.
- Stav systému čerpadla: Potvrzení, že nedošlo k žádné chybě a že čerpadlo je online a funkční.
Výzkumní pracovníci, kteří preferují méně angažovaný přístup k monitorování, si mohou na monitorovacím rozhraní nastavit pravidla pro oznámení, která zasílají oznámení o určitých podmínkách (např. dokončení dávkovacího cyklu, netěsnost, chyby zařízení) e-mailem nebo SMS. U citlivých a nákladných vzorků je kritická každá sekunda; okamžité upozornění umožňuje rychlou reakci, která může buňky, média nebo jiné důležité produkty zachránit. V dokonalém příkladu „v jednoduchosti je krása“ vysílání provozních parametrů a stavových podmínek pouze pro čtení zachovává bezpečnost a důvěrnost. Proces čerpadla nemůže být přerušen a neoprávněné osoby nemohou zobrazit kritické informace o výchozím výzkumu a vývoji. Monitorovací applet je možné ovládat pouze po přihlášení silným heslem a spárování je možné pouze s jedinečným sériovým číslem zařízení, což dodává další vrstvu zabezpečení proti nechtěnému zobrazení.
Závěr
Výzkumní pracovníci pracující v provozu s omezeným rozpočtem nebo omezenými zdroji využít nové možnosti konektivity. Mezi okamžité výhody patří zvýšení produktivity a snížení nákladů v rámci vlastních laboratorních a pilotních provozů manipulujících s kapalinami. Tato konektivita může pomoci zkrátit dobu uvedení na trh a umožnit bezobslužný noční provoz a zároveň zachovat jistotu, že je proces monitorován.
Bluetooth konektivita umožňuje méně angažovaný přístup, který poskytuje flexibilitu umístění čerpadel v rámci výzkumného procesu a může emulovat provozní proces, čímž zkracuje dobu pro výzkum a vývoj na procesní minimum. Tato technologie může také zvýšit úroveň bezpečnosti zaměstnanců zvětšením vzdálenosti mezi nimi a škodlivými chemikáliemi a biologickými látkami.
Vzdálené monitorování založené na cloudu umožňuje výzkumnému pracovníkovi sledovat dlouhodobé procesy, což umožňuje bezproblémovější průchod pilotním provozem a do plného procesu. Vysílání dat pouze pro čtení zajišťuje jejich bezpečnost – což je problém, který se týká výzkumných pracovníků i produktových vývojářů.
Masterflex® nyní se svými nejoblíbenějšími jednotkami ve velikostech L/S a I/P nabízí nové možnosti konektivity, které zákazníkům poskytují maximální kontrolu nad jejich čerpacími aplikacemi. Kromě Bluetooth a cloudového monitorování podporují nové pokročilé komunikační pohony Masterflex Ethernet/IP pro automatizované procesy. Více informací o vzdáleném monitorování čerpadel a pohonech Masterflex L/S a I/P s pokročilými síťovými a komunikačními produkty najdete na našich webových stránkách.