Plnění médií kultivační média
Kultivační média pro testy plnění médií. Granulované nebo připravené k použití pro farmaceutický trh nebo trh v oblasti potravin a nápojů.
TSB pro farmaceutický průmysl
GMP vyžaduje, aby farmaceutické společnosti testovaly svůj aseptický výrobní proces na mikrobiologickou kontaminaci, tzv. „test plnění médií“.
Médium Linden Grain pro výrobu aseptických nápojů s nízkou kyselostí
Médium Linden Grain je speciálně určeno k testování výrobních linek na aseptické nápoje s nízkou kyselostí.