Karl Fischer titrace pro stanovení obsahu vody
Výběr kompaktních volumetrické nebo coulometrických titrárorů Karl Fisher a odpovídajících činidel pro stanovení vody.
- Volumetrické titrátory Karl Fischer jsou určeny pro střední až velké objemy vody (mg rozsah). Kombinují rychlé a přesné stanovení obsahu vody a snadnou obsluhu
- Coulometrické titrátory Karl Fischer jsou určeny pro malé objemy vody (µg rozsah). Představují kombinaci rychlého a přesného stanovení obsahu vody a velmi snadné obsluhy
- Činidla Karl Fischer
Karl Fischer reagents and titrants
A wide range of volumetric and coulometric Karl Fischer reagents
Karl Fischer standards
A wide range of Karl Fischer standards for volumetric and coulometric titration
Volumetrické titrátory Karl Fischer
Běžné titrátory Karl Fischer umožňují snadné, rychlé a přesné stanovení obsahu vody...