Novinky
New range of disposable nitrile and latex gloves
New gloves lines meeting the stringent quality standards of Avantor and all critical market and regulatory requirements.
Příběhy úspěchu VWR
VWR, součást společnosti Avantor, pomohla mezinárodní společnosti snížit počet nehod a ušetřit finanční prostředky prostřednictvím standardizace několika různých provozů.
Avantor and 3M
Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.
Nitrilové a neoprenové jednorázové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou
Nejtenčí syntetické jednorázové rukavice odolné vůči chemikáliím
Ochranné brýle SecureFit™ 600 pro lepší vidění a komfort
Udělejte si pohodlí změnou!
Ochranné brýle uvex pheos CX2 se vyznačují vynikající účinností
Vhodné pro většinu odvětví
Nový katalog řešení společnosti VWR pro průmyslovou bezpečnost bude je již k dispozici
Vyžádejte si katalog zdarma nebo si jednoduše stáhněte soubor ve formátu PDF
Overaly CHF5CB od VWR®
Nedělejte kompromis na pohodlí nebo bezpečnosti
Metoda Lockout Tagout (LoTo)
Ochrana pracovníků před riziky způsobenými přístrojem nebo elektřinou
Norma EN374-3:2003 bude na konci tohoto roku nahrazena normou EN16523-1
Obě metody jsou si technicky velmi podobné, ale dojde k významným změnám v požadavcích. Seznam vyloučených chemikálií se zvýší z 12 na 18 a symbol poháru bude nahrazen piktogramem baňky se 3 kategoriemi.