NOVINKA – laboratorní chladničky a mrazničky
Společnost VWR nabízí výběr laboratorních ledniček a mrazniček, které jsou bezpečné, spolehlivé a energeticky efektivní.
Laboratorní ledničky a mrazničky nabízí bezpečné a spolehlivé skladování těkavých nebo hořlavých látek, činidel, chemikálií, jedů a vzorků s vnitřním prostorem bez výbojů, které snižuje riziko vnitřní exploze.
Faktory, které byste měli zvážit při nákupu ledničky nebo mrazničky, nezahrnují pouze velikost nebo místo, kde se bude lednička nacházet, ale také kolik polic požadujete, na kterou stranu se mají otevírat dveře a jak sofistikovaný bude výstražný alarm. Společnost VWR nabízí výběr ledniček a mrazniček pro všechny teploty a kapacity spolu se souvisejícím spotřebním materiálem od všech hlavních dodavatelů a z naší řady VWR Collection.
Chladničky
Laboratorní chladničky jsou důležité k zajištění přesných teplot a bezpečnosti na místech, kde se používají rozpouštědla...
Mrazničky
Všechny tvary, velikosti a teploty – jedno však mají společné, a to bezpečnost a přesnost...