Zvyšte bezpečnost na pracovišti s Interlockem s čidlem pro detekci otevřené hlavy na peristaltických čerpadlech
Když je peristaltické čerpadlo vybaveno Interlockem s čidlem pro detekci otevřené hlavynebo je stávající čerpadlo dodatečně vybaveno samostatným systémem se stejným účelem, pohon se automaticky vypne v případě, že někdo otevře hlavu čerpadla, a to z jakéhokoliv důvodu. Tato technologie poskytuje technikům a obsluze dodatečnou ochranu při servisních pracích nebo výměně hadic během preventivní údržby.
Peristaltické čerpadlo se používá pro řešení manipulace s obtížnými kapalinami, zejména pro manipulaci se sterilními, na smykové napětí citlivými nebo vysoce čistými kapalinami. Z podstaty konstrukce čerpadla přichází kapalina do styku pouze s hadicí, kterou je možné zvolit pro konkrétní čerpanou kapalinu nebo splnění regulačních požadavků. Kontakt kapaliny s jedinou součástí čerpadla zajišťuje kompatibilitu cesty toku kapaliny se správně zvoleným materiálem hadice. Díky tomu nedochází ke kontaminaci a předčasnému selhání hadice. Peristaltické čerpadlo může pracovat nepřetržitě nebo dávkovat definovaná množství. Systém peristaltického čerpadla je objemové dávkovací čerpadlo složené ze tří části: pohonu, hlavy čerpadla a hadice.
Jak peristaltická čerpadla fungují?
Hlava čerpadla se skládá pouze ze dvou částí: rotoru a skříně. Hadice se umístí do hadicového lůžka mezi rotor a skříň, kde je sevřena (stlačena).
Válečky na rotoru se pohybují po hadici a vytlačují kapalinu. Hadice se za válečkem vrátí do původního tvaru, vytvoří podtlak a za sebou nasává kapalinu.
Mezi válečky se vytvoří „polštář“ kapaliny. Ten je vždy specifický pro vnitřní průměr hadice a geometrii rotoru. Průtok je určen vynásobením rychlosti velikostí polštáře. Polštář zůstává poměrně konstantní, s výjimkou extrémně viskózních kapalin.
Protože hadice jsou jedinou součástí systému, která přichází do kontaktu s kapalinou, peristaltická čerpadla se snadno čistí, mají vynikající sací schopnosti a jsou vhodná pro mnoho různých aplikací od přívodu chemikálií po zdravotnické prostředky a farmaceutickou výrobu. Když je nutné vyměnit hadice v rámci preventivní údržby nebo nové jednorázové aplikace, obsluha musí hlavu čerpadla otevřít. Tím dojde k obnažení válečků.
Až donedávna se většina peristaltických čerpadel spoléhala na to, že obsluha před servisními pracemi motor čerpadla vypne. To je považováno za SOP (standardní operační postup) při práci s elektromechanickými přístroji. Odpojení napájení nebo vypnutí přístroje zabraňuje neúmyslnému spuštění přístroje.
Hadice v peristaltických čerpadlech je nutné pravidelně vyměňovat a servisovat. U některých starších čerpadel je nutné při výměně hadic vyjmout hlavu čerpadla. Novější čerpadla se snadným vkládáním hadic umožňují obsluze vyměnit hadici bez nutnosti vyjmout hlavu čerpadla. Tento pokrok přinesl zřejmý problém, a to nechtěné vystavení obsluhy otáčejícímu se rotoru. Intenzivnější zaměření na regulaci a bezpečnost průmyslu přineslo příležitost pro zlepšení ergonomie pracoviště a vývoj Interlocku s čidlem pro detekci otevřené hlavy.
Poskytnutí další vrstvy ochrany pracovníků
pomocí integrovaného Interlocku s čidlem pro detekci otevřené hlavy poskytuje dodatečnou ochranu technikům a obsluze, která má za úkol výměny hadic a rutinní údržbu v rušném prostředí výroby. Tato nová funkce je obzvláště přínosná pro peristaltická čerpadla pracující v systému, kde PLC nebo SCADA počítač může vzdáleně ovládat čerpadla. Interlock s čidlem pro detekci otevřené hlavy zabrání nečekanému vzdálenému spuštění čerpadla, podobně jako bezpečnostní postupy LOTO (lockout/tagout). Interlock s čidlem pro detekci otevřené hlavy také chrání nezkušené nebo občasné uživatele peristaltických čerpadel před zraněním při vkládání nebo výměně hadic. Tato technologie čidla se spojí s hlavou čerpadla s technologií jednoduchého vložení hadic a zastaví pohon čerpadla v případě, že je hlava otevřená. Tím se zamezí vystavení obsluhy pohybujícím se válečkům připojeným k hnací hřídeli.
K dispozici je také samostatný systém s čidlem pro majitele, kteří již vlastní peristaltická čerpadla bez integrovaného Interlocku s čidlem pro detekci otevřené hlavy, např. čerpací systémy s hlavami Masterflex L/S® Easy-Load® II nebo I/P® Easy-Load. Pokud obsluha otevře hlavu čerpadla, úmyslně nebo náhodou, Interlock připojený k pohonu čerpadla odpojí napájení. Napájení bude obnoveno pouze po zavření hlavy obsluhou.
Samostatný systém se skládá z ovládací skříně Interlocku a nové hlavy čerpadla s Interlockem a čidlem pro detekci otevřené hlavy. Hlava čerpadla s Interlockem a čidlem pro detekci otevřené hlavy se jednoduše připojí k ovládací skříni Interlocku, která obsahuje ovládací desku s relé vhodnými pro odpojení síťového napájení při otevření hlavy čerpadla. Pokud během provozu dojde k otevření hlavy čerpadla, ovládací skříňka Interlocku okamžitě vypne pohon. Napájení bude obnoveno pouze po zavření otevřené hlavy obsluhou. Kontrolka na skříni vizuálně indikuje stav snímané hlavy.
Ovládací skříň Interlocku samostatného systému akceptuje vstupní signály až ze dvou stohovaných hlav čerpadel a bude reagovat na otevření kterékoli z nich. Skříň je dodávána se zkratovací zástrčkou čidla pro jednokanálová čerpadla. Při použití s dvoukanálovými čerpadly se zástrčka jednoduše vyjme a připojí se druhá hlava. Tento samostatný systém také vyhovuje požadavkům norem NEMA 4X / IP66 z hlediska ochrany proti vodě, proto je ideální např. pro potravinářský průmysl a další průmyslová odvětví s důležitými protokoly pro čištění.
Interlock s čidlem pro detekci otevřené hlavy i samostatný systém s Interlockem může při ochraně obsluhy a techniků pracujících s peristaltickými čerpadly hrát důležitou roli. Tato technologie posílí bezpečnost na pracovišti, protože stále více společností tuto funkci integruje do svých peristaltických čerpadel.