Silikonové hadice Masterflex
Masterflex Silicone Tubing
Naše silikonové hadice jsou dostupné ve dvou formulacích: tvrzené peroxidem nebo platinou. Obě formulace mají mnoho shodných vlastností, např. vyhovují požadavkům FDA a splňují USP třídy VI, mají shodné teplotní hodnocení a chemickou kompatibilitu. Nicméně existují mezi nimi i určité rozdíly.
Silikonová hadice tvrzené peroxidem
Výhody:
  • Větší schopnost fyzické komprese
  • Úsporné
  • Delší životnost
Nevýhody:
  • Potenciální uvolňování peroxidových produktů
Silikonová hadice tvrzené platinou
Výhody:
  • Mírně větší čirost
  • Hladší povrch a nižší úroveň vázání proteinů
  • Preferovaná ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu
  • Méně potenciálních vyluhovatelných látek
Nevýhody:
  • Kratší životnost
Tyto dva typy silikonových hadic se liší z důvodu procesu, který je součástí výrobního postupu. Tomuto procesu se říká vulkanizace. Následující text popisuje proces, kterým tyto typy hadic procházejí.
Vulkanizace siloxanu: Vytvrzování silikonu
Silikonová hadice se vyrábí ze siloxanového polymeru polydimethylsiloxanu. Tento polymer je amorfní kapalina, která z hlediska hadic nemá žádné užitečné vlastnosti. Přidáním katalyzátoru, který způsobí zesíťování siloxanového polymeru, a přidáním křemičitého plniva pro pevnost dojde k vytvoření elastomerního silikonu. Procesy, kterými dochází k přeměně siloxanu na silikon, jsou známé jako vulkanizace nebo vytvrzování. Existují dva komerčně významné způsoby vytvrzování, vytvrzování peroxidem nebo platinou.
Hadice tvrzené platinou
Tento proces vytvrzování probíhá při pokojové teplotě, proto je také známý jako vulkanizace při pokojové teplotě (RTV). Do siloxanu se během extrudování přidává platinová sůl. Jakmile je tato směs vystavena působení vzduchu, dojde k síťování a tvorbě silikonu. Vedlejším produktem této reakce je ethanol, který lze snadno odstranit. Silikonový materiál vytvořený při vytvrzování platinou není obecně tak pevný jako materiál vytvořený při vytvrzování peroxidem.
Hadice tvrzené peroxidem
V tomto vytvrzovacím procesu se siloxanový polymer mísí s organickým peroxidem. Trubice je extrudována a následně zahřívána. Teplo iniciuje síťování a dochází ke tvorbě silikonu. Katalytické vedlejší produkty (peroxidy a ketony) jsou těkavé a během vytvrzování se vypařují. Pokud není vytvrzování provedeno řádně nebo probíhá příliš dlouhou dobu, může dojít k uvolňování peroxidů a ketonů. Hlavním příznakem uvolňování je výkvět nebo jemný bílý krystalický prášek, který se tvoří na vnitřní straně hadice. To je možné odstranit zahřátím hadice a následným propláchnutím.
Přestože oba tyto typy hadic byly vyrobeny v čistém prostředí, nejsou předem sterilizovány. To je odpovědností uživatele. Níže je uvedeno několik metod sterilizace v případě, že se jedná o požadavek nutný pro vaše postupy.
Sterilizace silikonových hadic
  • Vysokorychlostní (flash) autokláv: Rozložte hadice na hadřík, který nepouští vlákna, nebo na sterilizační papír a takto je umístěte do čistého, otevřeného tácu a autoklávujte po dobu 10 minut při teplotě 132 °C a tlaku 30 psi (2 kg/cm2).
  • Běžný gravitační autokláv: Zabalte hadice do hadříku, který nepouští vlákna, nebo do sterilizačního papíru a takto je umístěte do čistého otevřeného tácu a autoklávujte po dobu 30 minut při teplotě 121 °C a tlaku 15 psi (1 kg/cm2).
  • Podtlakový vysokoteplotní autokláv: Zabalte hadice do hadříku, který nepouští vlákna, nebo do sterilizačního papíru a takto je umístěte do čistého otevřeného tácu a autoklávujte při běžném cyklus po dobu 30–35 minut při teplotě 121 °C.
  • Gama záření.