Nové mikrobiologické produkty
VWR® MPP15: zjednodušení přípravy kultivačních médií
Systém VWR Medium Preparator Premium 15 (MPP15) obsahuje všechno potřebné pro co nejjednodušší přípravu kultivačních médií. Médium se účinně promíchá, zahřeje, sterilizuje a rychle zchladí na požadovanou plnicí teplotu. V případě plnicího procesu je médium uchováváno při stabilní vybrané teplotě. Systém MPP15 je možné použít také k autoklávování, sterilizaci malých předmětů a kapalin v oddělených nádobách nebo jako ohřívací lázeň.
Další informace
Automatická počitadla kolonií VWR®
Proč byste měli používat automatické počitadlo kolonií?
Automatické počítání kolonií přináší konzistentnost, přesnost, rychlost a efektivitu.
Náš nový sortiment automatických počitadel kolonií obsahuje přístroje od těch nejlevnějších, které slouží pro rychlé počítání litých, roztíraných i spirálních destiček, až po ty špičkové s rozšířenými možnostmi použití a IQ/OQ.
Další informace
T-Lab Eco: laboratorní autokláv, který se vyplatí
Společnost Tuttnauer vyvinula přístroj T-Lab Eco speciálně pro vzdělávací instituce a výzkumná zařízení s ohledem na jednoduchost a hospodárnost.
Tento vertikální volně stojící autokláv splňuje základní potřebu všeobecné laboratorní sterilizace s cílem zvýšit produktivitu vaší laboratoře. Kombinuje v sobě tu nejlepší univerzální velikost kapacity s optimalizací zdrojů, jako je voda, energie a provozní doba.
Další informace
Zlepšete svá stanovení počtu entit pomocí průtokového cytometru CytoFLEX
Pokročilá optika a fluidika platformy CytoFLEX umožňují přístroji rozlišit malé částice o velikosti až 200 nm a počítat bakterie o velikosti až 0,5 µm bez nutnosti použití počítacích kuliček. Získané informace o životaschopnosti a vitalitě buněk navíc výrobcům pomohou šetřit čas a peníze.
Další informace
Přenosné sekvenační přístroje MinION™
Rychlá identifikace a úplná charakterizace mikroorganismů z kultur či komplexních metagenomických vzorků pomocí cenově dostupných přenosných sekvenátorů MinION.
Analýza v reálném čase a rychle dostupné použitelné výsledky.
Uzavírací Petriho misky VWR® (se šroubovacím víkem)
Tyto Petriho misky se dodávají v trojitém sterilním obalu a s uzavíratelným víkem. Využití najdou zejména při analýze prostředí, vzduchu, povrchů, rukavic a kombinéz v oblastech s omezeným přístupem, jako jsou izolátory a čisté prostory. Baleno v sáčcích po pěti miskách.