Peristaltické čerpadlo Masterflex® a řešení pro manipulaci s tekutinami
Carousel
Everything you expect from Masterflex is all right here!
Masterflex brand peristaltic pumps, tubing, fittings and more. Plus technical resources you have come to rely on.
Learn MoreSystémy peristaltických čerpadel Masterflex® konstruované s ohledem na dlouhou životnost poskytují vynikající přesnost a opakovatelnost a zajišťují optimální výkon od fáze výzkumu až po rozšířenou výrobu.
Naše čerpadla se mohou pochlubit nejnovější biometrickou technologií, včetně MasterflexLive® s možností připojení ke cloudu, snadným ovládáním a výměnou hadic – jedná se o nenáročné a nákladově efektivní řešení vašich potřeb v oblasti peristaltických čerpadel.
Vyberte si v naší rozmanité řadě peristaltických čerpadel z širokého rozmezí průtoků:
- Řada Masterflex Ismatec® od 0,0001 do 365 ml/min
- Řada Masterflex L/S® od 0,00005 do 3400 ml/min
- Řada Masterflex I/P® 0,001 až 26 l/min
- Řada Masterflex B/T® 0,3 až 42 l/min
Díky více než 10 000 variantám čerpadel a mnoha složením hadic najdete u značky Masterflex® přesně to, co potřebujete.
Přední produkty pro biofarmacii i jiná odvětví
Peristaltická čerpadla
Chytré čerpací systémy MasterSense™
NOVÁ integrovaná technologie senzorů, intuitivní dotykový displej a vzdálené monitorování MasterflexLive® pro biofarmaceutický průmysl budoucnosti
Najděte si své čerpadloVlastnosti a výhody řešení pro manipulaci s kapalinami
Naše řešení pro manipulaci s kapalinami jsou navržena tak, aby podporovala všechny aspekty vaší činnosti. Náš systém podporuje sledovatelnost a IQ/OQ/PQ.
Naše čerpadla se těší dlouhodobé důvěře v těchto oblastech:
- Zpracování biologického materiálu
- Přívod chemikálií
- Potraviny a nápoje
- Dávkování kosmetiky Hatchers
- Inkousty/nátěry
- Buničina a papír
- Polovodiče
- Voda a odpadní vody
Naše čerpadla mají navíc bezkonkurenční výhody, mimo jiné:
- odolnou patentovanou konstrukci, která se v náročných podmínkách nerozpadne
- špičkovou kvalitu, která se vyznačuje přesností, precizností a opakovatelností
- Vysokoobjemový systém, v němž je kapalina v kontaktu pouze s materiálem hadic
Řešení pro manipulaci s kapalinami – od výzkumu až po výrobu
Zaměřeno na úspěch celé vaší dráhy toku kapalin – od výzkumu až po výrobu
Společnost Masterflex® usiluje o váš úspěch od laboratorního výzkumu až po plnou výrobu. Naše robustní čerpadla a hadice mají vysokou odolnost, což v rámci vědeckého procesu znamená méně rušivých procesů, ale i spolehlivou přesnost a plný soulad s normami, opatřeními a předpisy.
Vybrané produkty
Služby na míru a nástroje
Řešení na míru
Spolupráce při řešení čerpadel vyrobených na míru – realizace nápadů již více než 50 let.
Další informace
Hadice řezané na míru
Jsme flexibilní, abychom vyhověli vašim potřebám a ušetřili vám čas i peníze. Zvolte si typ hadice, délku a množství.
Další informace
MasterflexLive®
S MasterflexLive® budete mít možnost monitorovat vaše čerpadla v reálném čase.
Další informace
Jednorázová řešení Masterflex
Váš zdroj jednorázových sterilních sestav pro biologické zpracování
Další informace
Chemická kompatibilita
Vyhledejte svou chemikálii a zjistěte její účinek na stovky různých materiálů
Další informace
Nástroj pro výběr Masterflex
Najděte doporučený balíček systému peristaltického čerpadla po zodpovězení méně než 6 otázek!
Další informace
Společnost Masterflex® je součástí společnosti Avantor
Připojte se k Masterflex® (součásti společnosti Avantor) a zůstaňte v obraze v oblasti pokročilých a inovativních řešeních kapalinových cest s:
- Případové studie
- Webináře
- Průvodci a návody
Vždy rozšiřujeme naše produktové řady s cílem zlepšit služby, které vám poskytujeme. Zobrazit všechny produkty Masterflex.