Testování rozpouštění
Kategorie produktů
Koncentráty disolučních médií
J.T.Baker® DILUT-IT™ jsou předem změřené a k vytvoření okamžitě použitelného disolučního média je stačí naředit purifikovanou vodu. Průměrná doba přípravy je kratší o více než 75 %.
Často kladené dotazy
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ jsou předem namíchané koncentráty, které významně snižují čas a výdaje potřebné k přípravě disolučních médií a zároveň zlepšují kvalitu a konzistenci produkovaných médií, což v konečném důsledku snižuje nutnost opakovaného zpracování a zjednodušuje úkoly spojené se zajištěním souladu s předpisy.
Jednoduše nalijte předem namíchaný koncentrát do směšovací komory a přidejte purifikovanou vodu k naředění na příslušný objem v závislosti na požadovaném množství média (6 l, 25 l nebo 50 l).
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ je třeba míchat s purifikovanou vodou přibližně 5 minut. Tato doba míchání je mnohem kratší než u běžných interních procesů míchání disolučních médií, což zvyšuje produktivitu laboratoře.
Stejně jako laboratorně připravená rozpouštěcí média i koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ by měly být použity do 24 hodin po promíchání.
- Z 230,8 ml koncentrátu disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ lze vyrobit 6 l média naředěného roztoku;
- Z 400 ml koncentrátu médií J.T.Baker® SLS 0,50 % DILUT-IT™ lze vyrobit 6 l média naředěného roztoku;
- Z 961,5 ml koncentrátu disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ lze vyrobit 25 l média naředěného roztoku;
- Z 1,9 l koncentrátu disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ lze vyrobit 50 l média naředěného roztoku.
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ se vyrábějí v zařízeních společností Avantor registrovaných podle normy ISO, což zajišťuje konzistenci mezi šaržemi, reprodukovatelnost výsledků a měření každé šarže podle publikovaných specifikací produktu.
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ se vyrábějí za použití surovin v souladu s pokyny USP.
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ jsou baleny s přísnými tolerancemi plnění ± 0,5 % cílového objemu.
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ eliminují potřebu skladovat nadměrné množství chemikálií pro časově náročnou interní přípravu disolučních roztoků.
- Používání koncentrátů disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ výrazně snižuje čas potřebný k vlastní přípravě médií, což umožňuje úspory nákladů a vyšší produktivitu práce v laboratoři.
- Díky nižším požadavkům na úložný prostor a nižším přepravním nákladům představují média J.T.Baker® DILUT-IT™ chytřejší volbu než používání běžných předem namíchaných disolučních roztoků ve větších nádobách a objemných sudech.
- Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ jsou vhodné pro všechny aplikace, které vyžadují použití disolučních médií.
- Menší velikosti balení jsou nabízeny pro výzkum a malé dávkové aplikace, zatímco větší velikosti jsou ideální pro použití v odděleních kontroly kvality.
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT ™ by měly být skladovány při pokojové teplotě.
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® lze používat i ve zmrazeném stavu. Jednoduše nechte média roztát při pokojové teplotě, a jakmile se zcela vrátí do kapalného stavu, použijte jej jako obvykle.
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ jsou z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti baleny do lahví z polyethylenu o vysoké hustotě (HDPE).
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ zajišťují zvýšenou produktivitu a úspory nákladů laboratorním analytikům/chemikům, kteří testují rozpouštění, protože eliminují celou řadu časově náročných kroků, které jsou obvykle spojeny s přípravou roztoku.
Vzorky jsou k dispozici v objemu 230,8 ml. O zaslání vzorku požádejte místního distributora nebo obchodního zástupce.
Koncentráty disolučních médií J.T.Baker® DILUT-IT™ jsou nabízeny v jednoduchých konfiguracích balení a vyžadují minimální úložnou kapacitu. Objemy 230,8 ml a 400 ml SLS 0,50 % jsou k dispozici v balení po 12 kusech, zatímco objemnější koncentráty (961,5 ml a 1,9 l) jsou k dispozici v balení po 6 kusech.