Kapalinová chromatografie (HPLC a UHPLC) – analytické aplikace
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) a ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC) patří mezi nejčastěji používané techniky v chemii a biologických vědách.
Avantor equipment and products for analytical liquid chromatography
Výběr kolon
Pro svoji metodu potřebujete tu správnou HPLC nebo GC kolonu a kolon je na výběr velké množství. My vám pomůžeme zvolit tu správnou pro vaši aplikaci.
Mobilní fáze a modifikátory fáze
Ze sta nabídek společnosti Avantor si můžete vybrat rozpouštědla HPLC, která nejlépe vyhovují vaší laboratoři. Získejte značky a produkty, které preferujete, od důvěryhodného dodavatele.
Vialky
Bez ohledu na to, jaký typ vialek potřebujete, vám společnost Avantor může pomoci. Nabízíme desítky vialek různých velikostí, tvarů a povrchových úprav pro zaručení chemické kompatibility. Podívejte se, co vše společnost Avantor nabízí.
Kapiláry, armatury a příslušenství
Optimalizujte si chromatografickou laboratoř pomocí výběru kapilár, armatur a konektorů. Podívejte se, co vše společnost Avantor nabízí.
Vyhrazené detektory
Zlepšete svou analýzu se širokým výběrem detektorů pro LC, jako jsou například odpařovací detektory na principu rozptylu světla (ELSD)
Avantor® – odborníci na chromatografii
Potřebujete technické údaje nebo poradit?
Máme technické informace i odborníky, jimž můžete zavolat nebo poslat e-mail.
What is HPLC?
High performance liquid chromatography, known as HPLC, works by using high-pressure pumps to effectively force a sample mixture containing the solvent through a column that contains a solid absorbent material.
This absorbent material interacts differently with each component in the solvent. As the solvent components flow out of the column, they flow at a unique rate.
The difference in flow rate lets each component be separated from the mixture. A detector then determines the identity and concentration of the compounds.