Čerpadla Masterflex umožňují přesné a bezproblémové plnění kapalin
Gregg E. Johnson, senior globální produktový manažer, biologické zpracování Masterflex, USA.
masterflex precise liquid fillingUdržování přesnosti dávkování s vysokou opakovatelností představuje pro plnění kapalin nejednoduchou výzvu – zejména při provozu odstředivých nebo rotačních čerpadel pro produkty s menším objemem, např. zkumavky, jednotlivé dávky a injekční roztoky. Přesné plnění kapalin je zásadní pro integritu produktu a vysoká opakovatelnost zajišťuje přesné nastavení a dodržení plánů výroby. Často je však ultrapřesné čerpání průtoků pomocí čerpadel s rotačními písty náročné. Také stejně jako odstředivá čerpadla je jejich čištění a sterilizace často časově náročné.
Řešení
Peristaltická čerpadla Masterflex jsou vysoce vhodná pro aplikace zahrnující plnění kapalin ve farmacii – od stolních plniček až po velkovýrobní automatické systémy. Na rozdíl mnoha jiných konstrukcí, čerpadla Masterflex snadno udržují přesný, konstantní průtok s vynikající opakovatelností, poskytující objemovou přesnost nejméně ±99,5 % objemu náplně kapaliny. Zákazníci také získávají rychlost a flexibilitu, protože produkt přichází do kontaktu pouze s hadicí a plnicí jehlou, obojí lze vyměnit do minuty.
Výhody
Čerpadlo Masterflex s nastavitelným rozlišením 650:1, obousměrným průtokem a samonasávací schopností umožňuje snadné a bezproblémové plnění kapalin. Díky své malé velikosti se dokonale hodí do čistých prostor a peristaltická, pro validaci přívětivá, konstrukce umožňuje rychlé výměny hadic lékařské kvality, snadné nastavení, snadné CIP/SIP (čištění/sterilizace na místě) a žádnou křížovou kontaminaci. Pozitivní uzávěr zabraňuje přeplnění, zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti procesu a produktu a zároveň optimalizuje výrobní čas.
Přesné dávkování kapalin a mnohem více
Přesnost je pro plnicí zařízení ve farmaceutickém průmyslu naprosto zásadní, ale většina aplikací také vyžaduje vysokou rychlost pro efektivitu výrobní linky a také nastavitelnou rychlost pro celkovou flexibilitu, která by umožňovala využití pro různé velikosti nádob a konzistence produktů. Nejenže čerpací systém musí tyto kritické provozní parametry splňovat, ale také musí splňovat aseptické výrobní požadavky, být schopný CIP/SIP a vyžadovat pouze minimální výměnu dílů z důvodu minimalizace výrobních prostojů spojených s výměnou produktu. Čerpadla Masterflex všechny tyto požadavky splňují – a stále přitom poskytují mnoho dalšího.
Flexibilní čerpací systém nenáročný na údržbu
Čerpadla Masterflex umožňují přesné sterilní plnění objemů kapaliny s přesností alespoň ±99,5 %, ručně nastavitelné otáčky od 1 do 650 ot/min a dávkování objemů od 10 mikrolitrů do 10 000 litrů. Díky peristaltické konstrukci jsou čerpadla Masterflex také extrémně flexibilní, co se týče viskozity produktu, a jsou obzvláště šetrná k produktům citlivým na smykové napětí. Bezúdržbový bezkartáčový motorový pohon určený pro nepřetržitý provoz a konstrukce hlavy čerpadla s válečkovými a kuličkovými ložisky tvoří robustní a výkonné čerpadlo v malém balení, které je ideální pro prostorově omezené aplikace v čistých prostorách. Mnohé modely mají digitální pohony s kalibrací pomocí jednoduchých a přesných mikroprocesorových ovládacích prvků, a také LCD displeje v těsnících smáčitelných krytech. Čerpadla Masterflex jsou nejlepší volbou pro plnění tekutých farmaceutik, zajišťují přesný, opakovatelný a sterilní proces. Fungují bez poškození i nasucho.
Specializovaná manipulace s kapalinami
Specialized fluid handling
Čerpadla Masterflex lze snadno dezinfikovat, což je pro farmaceutickou výrobu životně důležitý faktor. Konstrukce umožňuje rychlou výměnu produktu a nulový potenciál pro křížovou kontaminaci. Jediný materiál, se kterým kapalina přijde do styku, je vnitřek hadice. Protože žádné jiné části čerpadla nikdy do kontaktu s roztokem nepřijdou, je nutné proplachovat nebo měnit pouze hadice. Na rozdíl od jiných konstrukcí čerpadel, které mají smáčené části s mezerami a štěrbinami, které se často obtížně čistí a sterilizují, čerpadlo Masterflex není nutné kvůli čištění rozebírat. Po dokončení procesu je možné hadice snadno sterilizovat nebo je považovat za jednorázové a jednoduše je vyměnit. Takto neexistuje možnost křížové kontaminace a proces čištění a validace je jednodušší. Čerpadla Masterflex jsou vhodná pro širokou škálu velikostí hadic. Špičkové materiály hadic a nové, pokročilé konstrukce hlavy čerpadla poskytují přesný, spolehlivý a reprodukovatelný nepřetržitý a dlouhodobý přenos kapalin. Přesné vytlačování zvyšuje životnost hadic, průtok, přesnost a tlakový výkon. Různé formulace hadic a široká škála hlavic Masterflex Easy-Load® umožní splněné téměř všech potřeb farmaceutické produkce. Ať už je vaší aplikací plnění malých várek, velkoobjemová automatizovaná výroba nebo něco, řešení peristaltických čerpadel Masterflex jsou odpovědí.
Čerpadla a potrubí Masterflex vyhovují těmto předpisům
UL, cUL, CE, ISO 9001, ISO 13485, USP třídy VI, Evropský lékopis, FDA
Zjistěte více o vývoji a výrobě vakcín:
Výhody Masterflex® gravimetrického plnicího systému