Systémy regulace teploty
Systémy regulace teploty jsou široce využívány pro mnoho různých aplikací chlazení a ohřevu v life science, mikrobiologii a v chemických laboratořích.
Společnost VWR nabízí oběhové termostaty s chlazením, recirkulační chladiče a oběhové termostaty s ohřevem od řady předních dodavatelů na trhu, jako jsou Julabo, Huber, Lauda a Grant, a také z naší vlastní kolekce VWR.
Pomozte nám najít správný oběhový termostat pro vaši konkrétní aplikaci.
Zvolte oběhový termostat podle aplikace
Zvolte oběhový termostat podle výrobce
Požádat o cenovou nabídku
Co je třeba zvážit před nákupem oběhového termostatu
- Které aplikace využíváte?
- Využíváte interní nebo externí aplikace?
- Potřebujete otevřený nebo uzavřený systém?
- Jaký teplotní rozsah je třeba?
- Jaká teplotní stabilita je třeba?
- Jaký je požadovaný čas ohřevu a chlazení?
- Jaké jsou požadavky na chlazení/ohřev (ve wattech)?
- Je nutný integrovaný programátor s časovým a teplotním profilem?
- Jakou kapacitu (v litech) potřebujete?
- Jakou rychlost průtoku potřebujete?
- Je nutný senzor PT100?
Výpočet požadovaného chlazení
Je důležité přesně zjistit jaké chlazení aplikace vyžaduje. Požadované chlazení můžete vypočítat pomocí tohoto vzorce:
Watty ve stupních Celsia watt = (ΔT° × (4 126)/S
ΔT° = rozdíl teploty mezi vstupem a výstupem kapaliny po průchodu aplikací
S = čas v sekundách nutný pro naplnění nádoby o objemu 1 l. Například pokud je známý průtok 10 l za minutu, tedy 60 sekund/10 l, pak výsledek bude 6 sekund. S = 6 sekund
4 126 = převodní konstanta pro hustotu a měrnou teplenou kapacitu vody
Chcete-li získat průvodce pro všechny naše systémy regulace teploty, klikněte sem