Peristaltické čerpadlové systémy Masterflex®
Čerpadla Masterflex jsou preferovaným řešením po celém světě. Dostali jsme se do povědomí jako lídr v oblasti designu, konstrukce a výroby peristaltických hadic a hadicových čerpadel, membránových dávkovacích čerpadel, podtlakových/tlakových čerpadel, průtokoměrů a směšovačů. Jedině Masterflex vám nabídne bezkonkurenční všestrannost a zavedený standard spolehlivosti – máme za sebou přes 55 let v oblasti výroby peristaltických čerpadel. Odborné znalosti a výběr z více než 10 000 konfigurací čerpadel je zárukou toho, že spolu s vámi vybereme takový čerpadlový systém, který vyhoví vašim specifickým potřebám.
Společnost Masterflex ® stanovila celosvětovou laťku v oblasti systémů peristaltických čerpadel. Dlouhodobě zaujímáme čelní místo v oblasti designu, konstrukce a výroby široké škály produktů pro manipulaci s kapalinami, mimo jiné včetně:
- komponent peristaltických čerpadel a kompletních systémů
- hadic pro peristaltická čerpadla
- čerpadel konstruovaných na míru
- MasterflexLive
Díky našim odborným znalostem a výběru z více než 10 000 konfigurací čerpadel můžete získat přesně takový systém čerpadla, jaký si žádáte. Peristaltická čerpadla vyrábíme už déle než 55 let a za tu dobu jsme dávno dokázali, že pouze společnost Masterflex® je schopná nabídnout míru všestrannosti a spolehlivosti odpovídající této laťce.
Řady peristaltických čerpadel Masterflex – procházet sortiment podle rozsahu průtoku
Řada Ismatec®
Mikroprůtok, vysoká přesnost
Rozsah průtoku:
0,0001 až 365 ml/min
Mikroprůtoková čerpadla >
Řada L/S®
Přesná regulace průtoku
Rozsah průtoku:
0,00005 až 3400 ml/min
Přesný průtok >
Řada I/P®
Výkonné systémy
Rozsah průtoku:
0,001 až 26 l/min
Průmyslový průtok >
Řada B/T®
Nejvyšší průtoky
Rozsah průtoku:
0,3 až 42 l/min
Čerpadla s nejvyšším průtokem >
MasterSense™ inteligentní čerpací systémy
NOVÁ integrovaná technologie senzorů, intuitivní dotykový displej a vzdálené monitorování MasterflexLive® pro biofarmaceutický průmysl budoucnosti
Najděte své čerpadloIntuitive and innovative
- Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
- Store and recall standard protocols ensuring continuity
- Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation and program input, even with wet gloves on!
- The MasterSense drives offer 3 tiers of access, allowing for varying levels of programming all password protected, adhering to GMP best practices
Easy and accurate
- Operational modes include continuous run, volume dispense and time dispense
- Batch control and interval/off time in volume and time modes
- Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
- Graphical indicator lets you know when tubing is optimally calibrated
Connected and smart
- MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all MasterSense™ pump systems
- With MasterflexLive, you can choose notifications to alert you to changes in operating conditions and error messages 24/7
- Over-the-air firmware updates ensure your pump system has the latest software updates, without returning to the manufacturer
- Integrated sensors monitor air pressure to reduce the amount of foam in the media
Vlastnosti a výhody peristaltických čerpadel řady Masterflex®
Naše peristaltická čerpadla jsou ideální pro biofarmacii, manipulaci s kapalinami a další. Jsou kompaktní, všestranná a přesná. A díky naší patentované konstrukci se také snadno čistí a představují malé riziko kontaminace.
Nejlepší vlastnosti:
Jednoduché ověřování procesů
- Kapalina je zcela uzavřena ve hadici a hadice jsou vyrobeny z validovaných panenských, biokompatibilních materiálů.
Vitalita buněk / integrita molekul
- Peristaltická čerpadla mají nízké smykové napětí, čímž snižují fyzikální dopad na buňky a velké molekuly, a zvyšují tak celkovou vitalitu buněk, takže produkt/API jsou efektivnější.
Přesná a lineární dodávka kapaliny
- Pozitivní výtlak zajišťuje vysoce přesné objemové průtoky v celém rozsahu tlaků a viskozit v lineárním vztahu k otáčkám za minutu. Okluze je pak zárukou toho, že nedojde k prokluzu produktu.
Masterflex® Exclusive: vlastnictví dráhy kapaliny
- Společnost Masterflex® nabízí kontrolu nad téměř všemi aspekty dráhy kapaliny, jako je čerpadlo, hadice, komponenty, senzory a prvotřídní montážní služby, které vše spojí dohromady a dodají podle vašeho plánu.
Další důvody, proč si vybrat Masterflex®
- Samonasávací čerpadla a čerpadla bez sifonu
- Těleso z materiálu 316SS, omyvatelné modely a modulární modely
- Různé ovládací prvky a možnosti připojení
- Bezpečnostní prvky a zabezpečení přístupu
Masterflex rozumí komplikovaným pracovním postupům při manipulaci s kapalinami a nabízí nejširší nabídku funkcí, komponent a průtoků, abyste měli vše pod kontrolou.
Nástroje pro výběr peristaltického čerpadla
Nástroj pro výběr Masterflex
Najděte doporučený balíček systému peristaltického čerpadla po zodpovězení méně než 6 otázek!
Konfigurátor Masterflex
Sestavte svůj čerpací systém výběrem potřebných funkcí a výsledných kompatibilních komponent
Jaký průtok potřebujete?
0,002 až 43 ml/min
Čerpadla s nízkým průtokem >
0,0006 až 3400 ml/min
Čerpadla se středním průtokem >
0,001 až 42 l/min
Čerpadla s vysokým průtokem >
Jakou chemikálii čerpáte?
Slaďte své chemikálie s materiály
Databáze chemické kompatibility >
Vyhledejte svůj vzorec
Koupit peristaltické hadice >
Co může mít vliv na moji aplikaci?
Čerpání viskózních kapalin
Přečtěte si, jak čerpat viskózní kapaliny >
Čerpání abrazivních kapalin
Přečtěte si o čerpání abrazivních kapalin >
Jaká konektivita je nezbytná?
Vzdálené monitorování 24/7 v reálném čase
Získejte MasterflexLive >
Digitální pohon Masterflex I/O
Průvodce výběrem digitálních pohonů Masterflex >
Vyzkoušeno, otestováno a ověřeno po celém světě:
Vybrané peristaltické čerpadlo pro nespočet aplikací
- Jednoduché
Rychlá instalace. Nenáročná údržba. Jednoduchá výměna hadic. - Univerzální
Od výzkumu po proces zvládne téměř jakoukoli kapalinu. Plus vícekanálové možnosti - Přesné
Rozsahy průtoku: 0,0001 ml/min až 42 l/min. Přísné konstrukční normy. - Odolné
Důvěryhodné již více než 55 let. Rozsáhlá chemická kompatibilita. - Přizpůsobitelné na míru
Konfigurovatelné systémy. Řada variant hadic. Jednoduché rozšíření produkce.
Potřebujete více informací nebo pomoc s výběrem toho pravého produktu pro vaši aplikaci?
Naši odborníci vám rádi pomohou.