Analýza vlhkosti
Společnost VWR nabízí výběr z infračerveného ohřevu, halogenových, kovových, keramických analyzátorů vlhkosti nebo analyzátorů vlhkosti se stočeným křemenným prvkem pro rutinní a přesná měření.
- Infračervený ohřev – bez skla (MB23), halogenový pro rychlé výsledky (MB25), topné prvky se skleněnými nebo hliníkovými panely (MA35)
- Vysoce přesné analyzátory vlhkosti: Halogenové (MB35, MB45, MA 100), keramické nebo se stočeným křemenným prvkem s (MA100 a MA150)
- Je k dispozici rozsah ověřených verzí (OCE) pro použití v soudní metrologii
Váhy pro stanovení vlhkosti
Výběr z vah pro stanovení vlhkosti...
Navažovací a vysoušecí misky
Robustní hliníkové misky kompatibilní s většinou vah pro stanovení vlhkosti a sušiček. Zcela bez oleje a nahoře zkosené pro snadné stohování...