Nitrilové rukavice řady VWR Collection pro čisté prostory
NOVINKA!
Přejděte z latexových rukavic pro čisté prostory na nitrilové – nabízíme vám zcela novou nitrilovou alternativu z řady VWR Collection.
- Vysoká pevnost v tahu a vysoká odolnost proti průniku různých rozpouštědel, kyselin a zásad
- Dvojitě balené v uzavřených polyetylénových sáčcích pro čisté prostory (100 ks/vnitřní sáček; 10 pouzder v sáčku/kartonu). Sterilní rukavice jsou baleny jednotlivě (50 párů ve vnitřním sáčku, 4 vnitřní sáčky v sáčku/kartonové krabici)
- Extrahovatelné částice jsou měřeny podle normy IEST-RP-CC005.3
- Sterilní verze: úroveň endotoxinů <20 EU/rukavice
- Vyhovují směrnici PPE (89/686/EHS) a normě EN 374
- Neobsahují žádný přírodní latex