Utěrky a tampony pro čisté prostory
Utěrky pro čisté prostory patří mezi nejdůležitější spotřební materiál pro čisté prostory a kontrolovaná prostředí. Jsou nedílnou součástí komplexních čisticích procesů, při kterých jsou odstraňovány kontaminanty neviditelné pouhým okem a pomáhají udržovat základní hygienu společně s vizuálním dojmem čistoty.
Aby bylo zajištěno efektivní čištění, musí utěrky dokázat absorbovat širokou škálu povrchových kontaminantů v co nejkratším možném čase bez toho, že by přispívaly k dalšímu šíření znečištění ve formě částic, vláken, iontů nebo mikrobiologických kontaminantů.
Jelikož jsou požadavky na čisté prostory velmi proměnlivé, je třeba si zvolit utěrky, které jsou vhodné pro příslušné použití. Různé materiály a struktury utěrek mají hlavní efekt na jejich technické a funkční parametry.
Utěrky
Naše utěrky pro čisté prostory jsou k dispozici v mnoha různých variantách a rozměrech pro vaše individuální použití v čistých prostorách (například vlhčené, sterilní, nesterilní utěrky a utěrky se zataveným okrajem).
Dávkovač utěrek
Plexisklové dávkovače pro čisté skladování utěrek pro čisté prostory, vhodné pro umístění na stoly.
Zvláštní příslušenství
Nabízíme řadu pomůcek, které se hodí pro speciální čisticí procesy, jako je chránič povrchu pracovního stolu Cyto nebo rukavice.
Houbičky
Pro odstraňování silného a mazlavého znečištění.
Tampony
Tampony jsou nabízené v řadě různých variant tyček a špiček, také v antistatické (ESD) verzi.