Oceněný sterilní systém přilby a kapuce ViVi-CR pro práci v čistých prostorách
Oceněný sterilní systém přilby a kapuce ViVi-CR s ventilací pro práci v aseptických čistých prostorách
Pracovníci v aseptických čistých prostorách (třída A/B) musí používat kapuce, masky a brýle pro čisté místnosti. Často však mají problémy s pohodlím, udržováním komfortní teploty a mlžením brýlí. Ve snaze o nalezení praktičtějšího řešení ředitel portfolia produktů pro čisté prostory ze společnosti VWR identifikovat společnost THI jako potenciálního partnera pro vývoj nových výrobků.
THI je zkušeným rakouským výrobcem, v jehož výrobním programu jsou chirurgické přilby s řadou požadovaným vlastností. Společnosti VWR a THI navázaly spolupráci a vyvinuly nový systém přilby s ventilací založený na původní chirurgické přilbě, který je však specificky navržen pro pracovníky ve výrobních čistých prostorách EU-GMP třídy A/B.
Společnost THI úspěšně splnila požadavky oboru z hlediska pohodlí, prodyšnosti, filtračního výkonu, uvolňování částic, hlučnosti a panoramatického rozhledu. Výsledná přilba ViVi-CR je novým jedinečným řešením na trhu.
- ViVi-CR vytváří fyzickou bariéru mezi nositelem a okolním prostředím, čímž se omezuje přenos částic a současně zajišťuje pohodlné klima uvnitř kapuce pro pracovníka používajícího aktivní výměnu vzduchu.
- Systém ViVi-CR zakrývá celou hlavu a obličej, zatímco u obličejových masek se mohou vyskytovat volná místa, kde může docházet k nekontrolovanému úniku vzduchu, a brýle nemusí zakrývat celou kůži obličeje. Vysoké rychlosti průtoků vzduchu systémem ViVi-CR zamezují problémům se zamlžováním a tichá funkce umožňuje komunikaci se spolupracovníky.
- Díky ovládání otáček ventilátoru gesty má uživatel při práci volné ruce. Ke změně otáček vnitřních ventilátorů stačí kývnout hlavou. Případně v automatickém režimu technologie snímání pohybu rozpoznává míru fyzické aktivity a automaticky upravuje otáčky ventilátoru.
- Od svého uvedení v roce 2019 získal systém ViVi-CR ocenění „Innovation Award“ (Cena za inovace) na kongresu ContaminExpo 2019 v Paříži a ocenění „Highly Recommended“ (Vysoce doporučeno) na výstavě Cleanroom Technology ve Spojeném království.
ViVi-CR – nový sterilní systém přilby a kapuce s ventilací pro čisté místnosti určený pro aseptické čisté místnosti třídy A/B, k dispozici výhradně u společnosti VWR.
See the future of aseptic grade A/B manufacturing
Experience the excellent combination of ViVi-CR hood system and DuPont Tyvek® IsoClean® clothing for optimal personal and product protection.
Instructional gowning video
GMP compliant donning & doffing procedures of Tyvek® IsoClean® clothing and ViVi_CR hood system