Produkty spotřebního materiálu pro kontrolu endotoxinů
Řešení společnosti VWR pro snížení mikrobiálního znečištění a kontrolu hladiny endotoxinů ve výrobních procesech
- Sterilní alkoholy a dezinfekční prostředky (dostupnost se může lišit v závislosti na zemi, další informace vám poskytne místní oddělení zákaznických služeb společnosti VWR)
- Sterilní, suché, netkané utěrky Amplitude™ Kappa™ LE, nákladově efektivní, dvojitě balené v baleních po 25 kusech, s limitní hladinou endotoxinů 20 EU na jednu utěrku
- Suché polyesterové utěrky Polynit Heatseal LE, se zatavenými okraji, složené napůl, trojitě balené v baleních po 10 kusech, s limitní hladinou endotoxinů 1 EU na jednu utěrku
- Sterilní, polypropylenové utěrky PROSAT® PS-911 LE, předem napuštěné směsí 70% IPA v jakosti pro farmaceutický průmysl a 30% deionizované vody, dvojitě balené v uzavíratelných sáčcích po 30 kusech, s limitní hladinou endotoxinů 20 EU na jednu utěrku
- Sterilní polyesterové utěrky PROSAT® Polynit Heatseal LE, se zatavenými okraji, předem napuštěné směsí 70% IPA v jakosti pro farmaceutický průmysl a 30% vody na injekce (USP), trojitě balené v uzavíratelných sáčcích po 10 kusech, s limitní hladinou endotoxinů 1 EU na jednu utěrku
Popis | Materiál | Suché/předem napuštěné | Balené | Bal. | Kat. č. | Cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sterilní utěrky Amplitude™ Kappa™ LE; 23 × 23 cm, < 20 EU/utěrka | Netkaná směs polyesteru/lyocellu | Suché | Dvojitě balené utěrky, 40× 25 | 1 000 | 115-1863E | |||
Sterilní utěrky Amplitude™ Kappa™ LE; 30 × 30 cm, < 20 EU/utěrka | Netkaná směs polyesteru/lyocellu | Suché | Dvojitě balené utěrky, 40× 25 | 1 000 | 115-1864E | |||
Sterilní utěrky Polynit Heatseal LE; 23 × 23 cm, < 1 EU/utěrka | Pletený polyester se zatavenými okraji | Suché | Trojitě balené utěrky, 50× 10 | 500 | 115-2438E | |||
Sterilní utěrky PROSAT® PS-911 LE; 23 × 28 cm, < 20 EU/utěrka | Netkaný polypropylen | 70% IPA v jakosti pro farmaceutický průmysl a 30% deionizovaná voda | Dvojitě balené utěrky, 36× 30 | 1080 | 115-2439E | |||
Sterilní utěrky PROSAT® Polynit Heatseal LE, 23 × 23 cm, < 1 EU/utěrka | Pletený polyester se zatavenými okraji | 70% IPA v jakosti pro farmaceutický průmysl a 30% voda na injekce | Trojitě balené utěrky, 55× 10 | 550 | 115-1424E | |||
Sterilní utěrky PROSAT® Polynit Heatseal LE, 30 × 30 cm, < 1 EU/utěrka | Pletený polyester se zatavenými okraji | 70% IPA v jakosti pro farmaceutický průmysl a 30% voda na injekce | Trojitě balené utěrky, 30× 10 | 300 | 115-2440E |