Vysavače pro čisté prostory
_200.jpg)
Sací výkon
Perfektní vzájemné uspořádání motoru spolu s mechanismem proudění vzduchu zařízeními a účinnou vertikální polohou filtračního sáčku nabízí optimální sací výkon vysavačů pro čisté prostory. Sací výkon má dvoustupňovou regulaci rychlosti. Dokonalou souhru motoru a ventilátoru dokazuje sací výkon, který je vyšší než 40 litrů za sekundu, a to při nízké hladině hluku.
Filtrace
Nejdůležitějším parametrem je u vysavačů schopnost vysávání ultrajemných částic a reziduí pocházejících z využitých materiálů a kontaminujících látek nebo z motoru.
Filtr ULPA – účinnost: 99,999 % pro částice o velikosti 0,12 mikronů (Ultra Low Penetration Air)
Filtr HEPA – účinnost: 99,999 % pro částice o velikosti 0,3 mikronů (High Efficiency Particulate Air)
Modely pro čisté prostory využívají vysoce účinné filtry ULPA. Vlivem rychlosti proudění se filtr ULPA při nejvyšším sacím výkonu chová jako filtr HEPA.
Filtrace (stupeň 4 nebo 5) a poloha filtru se liší v závislosti na modelu.
Vysavače
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…