Jednorázové oděvy pro čisté prostory
Jednorázové oděvy jsou navrženy a vyrobeny z lehkého a odolného materiálu, který nepouští vlákna a poskytuje vynikající kombinaci pohodlí a ochrany.
Společnost basan nabízí celou řadu jednorázových výrobků pro čisté prostory a kontrolovaná prostředí, a to pro celé tělo, včetně kombinéz, plášťů, kukel, chráničů rukávů a návleků. Sortiment je k dispozici sterilní i nesterilní, aby vyhovoval všem oblastem použití.
Kombinézy
S možností připojení kukly, s integrovanými ponožkami nebo ve sterilizovatelné verzi.
Pláště
Vyrobené v různém materiálovém provedení, v různé délce, se stiskacími knoflíky nebo suchými zipy, se zadní kapsou nebo bez ní.
Zástěry
K dispozici ochranné zástěry pro chemoterapii nebo chemicky odolné zástěry, zástěry z materiálu Tyvek, z LPDE.
Kukly
K dispozici kkukly z netkané textilie, kukly z materiálu Tyvek nebo čepice s kšiltem.
Pokrývky vousů
Netkané pokrývky vousů s dobrou schopností zábrany proti částicím. Prodyšné, univerzální velikost.
Obličejové masky
Široký sortiment modelů: s pásky, v široké verzi, jako součást kukly, dvouvrstvé, typu rouška, sterilní
Návleky na nízkou a vysokou obuv
K dispozici v různém materiálovém provedení, pro nízkou, střední a vysokou obuv, také ve vodivé verzi.
Chrániče rukávů
Vyrobeny z fólie Tyvek, LDPE, netkané textilie nebo jako rukávy chránící proti chemoterapii.