Rukavice AlphaTec® společnosti Ansell pro izolátorové boxy vyrobené z revolučního materiálu EPDM
Rukavice AlphaTec® EPDM a EPDM+ pro izolátorové boxy nabízí zvýšenou ochranu a menší potřebu výměny rukavic, určeny především pro aplikace v přírodních vědách
Rukavice AlphaTec® EPDM a EPDM+ pro izolátorové boxy společnosti Ansell nabízí silnou ochranu a odolnost, pohodlí bez kompromisů, obratnost a hmatovou citlivost. Unikátní bílý EPDM+ s dvojitou vrstvou detekce protržení, pro aplikace v oblasti přírodních věd, při kterých je vizuální identifikace trhliny a možné kontaminace životně důležitá.
- Vysoká kvalita a konzistence, k dispozici ve dvou barvách: černý EPDM a bílý EPDM+
- Splňují normy FDA pro styk s potravinami (FDA CFR21)
- Vhodné pro používání s velkou řadou chemoterapeutik
- Navržené pro opakované sterilizace – snížení potřeby výměny rukavic
- Pohodlné a nesnižující obratnost, s dobrou hmatovou citlivostí
Velikost | Barva | Délka | Tloušťka | Ø | Kat. č. | Cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Střední hmotnost | ||||||||
9,5 | Černá | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Černá | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Černá | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Černá | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Černá | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Černá | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Vysoká hmotnost | ||||||||
9,5 | Černá | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Černá | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Černá | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Černá | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Černá | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Černá | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, s podšívkou | ||||||||
9,5 | Bílá | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Bílá | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Bílá | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Bílá | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Bílá | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Bílá | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |