Čisticí nástroj pro izolátory: hlavice mopu a rukojeť, náhradní hlavice a rukojeť
NOVINKA!
Speciálně vytvořený pro práci s izolátory a ostatními malými, obtížně dostupnými prostory
- Snadná manipulace, lehká rukojeť pro práci jednou rukou
- Otočná hlavice malých rozměrů, která snadno dosáhne do obtížně dostupných míst
- Konstruovaný pro rychlou výměnu návleku během práce, vyztužená hlavice umožňuje stejnoměrné vytírání na různých površích bez omezení čistícího výkonu
- Zaoblené hrany umožňují čištění rohů izolátoru a brání poškrábání nebo poškození povrchů
- Dodává se s různými typy mopů a návleků na mopy, sterilní i nesterilní
Popis | Bal. | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
Čisticí nástroj pro izolátory AlphaMop™ | 1 mop/pouzdro; 2 rukojeti (18" a 24"); 1 polyesterový pěnová poduška a 6 polyesterových návleků |
129-0273E | |||
Sterilní polyesterové návleky a podušky Mini AlphaMop™ | 125 návleků a 25 podušek/pouzdro |
141-1046E | |||
Sterilní mikro-denierové návleky a polyesterové podušky k čisticímu nástroji pro izolátory | 5 návleků a 1 poduška/sáček; 25 sáčků/pouzdro |
141-1047E | |||
Vyměnitelné podušky na mop Mini Alpha z polyesterové pěny | 10/balení (10) 1 * 100 ks | 129-0275E | |||
Vyměnitelné návleky na mop AlphaWipe® (ISO třída 4–8) | 150 návleků na mop/pouzdro; 25 návleků/vnitřní sáček; 6 vnitřních sáčků/pouzdro | 129-0276E | |||
Čisticí nástroj pro izolátory Mini-AlphaMop™, sada polyesterových návleků (ISO třída 4–8) | 150 návleků na mop/pouzdro; 25 návleků/vnitřní sáček; 6 vnitřních sáčků/pouzdro; 6 pěnových podušek/pouzdro | 141-1058E |