Bezpečnostní brýle pro čisté prostory
Autoklávovatelné brýle i ty pro jednorázové použití mají ochranu proto zamlžení, opticky korektní tvrzené čočky a nepřímé větrání. Jsou vhodné pro ty, co nosí brýle, a jsou 100 % bez latexu. Abychom zajistili tu nejvyšší kvalitu, je každý pár našich sterilních jednorázových brýlí individuálně zkontrolován a je vhodný pro lékařské potřeby, jako osobní ochranný prostředek a všude tam, kde jsou požadovány bezpečnostní a ochranné brýle.
Bezpečnostní brýle
Vyberte ze seznamu produktů a upřesněte vyhledávání podle vlastností…