Balení pro čisté prostory
Nabízíme široký sortiment produktů pro aplikace v čistých prostorách a kontrolovaných prostředích, které kladou vysoké nároky na balení , jako je možnost sterilizace, nízká kontaminace částicemi, odolnost vůči většině chemikálií, vysoce kvalitní těsnění nebo antistatické vlastnosti. K dispozici jsou (ploché) sáčky, snadno otevíratelné sáčky nebo tubulární fólie. Transparentní fólie zajišťují viditelnost zabaleného produktu. V nabídce jsou také fólie vhodné pro tisk.
Všechny nabízené typy balení jsou k dispozici pro prostory s různou třídou čistoty, v nabídce jsou také balení pro stroje a zařízení všech možných velikostí nebo balení pro nadměrné sterilizované produkty. Zařízení na uzavírání sáčků jsou dostupná na požádání.
.png)
Balení Tyvek
Vyrobené z transparentní fólie, s velmi malým množstvím zbytkového plynu, s extrémně nízkou kontaminací částicemi a vynikajícími bariérovými vlastnostmi. K dispozici pro prostory s různými třídami čistoty.
Průhledné papírové obaly
Průhledné fólie, na které lze tisknout. Lze je bez omezení použít pro sterilizaci pomocí páry, etylenoxidu a formaldehydu. Dodávají se jako ploché sáčky nebo role.
Polyetylenové balení
Velmi čistý, průhledný polyetylen. Vhodný pro sterilizaci zářením gama a odolný vůči většině chemikálií. Dostupné jsou ploché sáčky, role a balení pro stroje a zařízení všech velikostí.
Antistatické polyetylenové balení
Vyrobeno z velmi čistého a nekorozivního polyetylenu, odolné vůči většině chemikálií a snadno zatavitelné.
Nože a řezáky
Pro snadné otevírání obalů a další řezání v čistých prostorách. K dispozici jsou verze pro jednorázové a opakované použití.