NeutraKlean – nový sterilní čisticí prostředek připravený k použití od společnosti Contec
Nedělejte si zbytečné starosti a čisté prostory kategorie A a B čistěte tímto novým sterilním čisticím přípravkem
- Je šetrný vůči povrchům: neutrální pH, chemické složení zanechává málo reziduí
- Je šetrný vůči personálu a životnímu prostředí: podle předpisu CLP je bezrizikový
- Snadné použití: snadno otvíratelné balení, žádná nutnost dalšího ředění, k dispozici v lahvi o objemu 1 l s rozprašovačem nebo 5l kanystru
- Při výrobě se používá čištěná voda (Ph. Eur.)
- Ověřené gama záření, minimálně 25 kGy
- Doba použitelnosti 2 roky u neotevřeného balení, po otevření je možné používat 6 měsíců u balení 1 l v lahvi
Popis | Bal. | Kat. č. | Cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
NeutraKlean – sterilní rozprašovač | 6× 1 l | 141-1305E | |||
NeutraKlean – sterilní kanystr | 2× 5 l | 141-1306E |