Jednotka na dávkování a současně na likvidaci odpadu pro čisté prostory
Tato samostatná jednotka na dávkování a současně na likvidaci odpadu je skvělou kombinací v jakékoli již existující nebo nové šatně v čistých prostorách.
- Moderní, estetický a atraktivní design
- Vhodná pro všechna čistá průmyslová odvětví
- Modulární, snadná instalace
- Materiál konstrukce: nerezová ocel 304L s elektrolyticky leštěnou povrchovou úpravou
- Není třeba připevňovat ke zdi
Popis | Š × H × V (mm) | Kat. č. | Akční cena | Množství | |
---|---|---|---|---|---|
Dávkovač se 4 oddíly | 800 × 205 × 600 | 134-0504E | |||
Skříňka na likvidaci odpadu | 800 × 430 × 900 | 134-0486E | |||
Rám spojující dávkovač se skříňkou | – | 134-0487E |