Nábytek pro čisté prostory
V čistých prostorách, kde je každý čtvereční metr velmi nákladný, je tím nejdůležitějším místo. Proto neexistují žádná standardní řešení a žádné standardní velikosti.
Nábytek z nerezové oceli pro čisté prostory, který je elektricky vodivý, se skládá ze svislých opěr s pevnými čely a perforovanými vodorovnými horními plochami pro omezení rušivých vlivů svisle směřujícího laminárního proudění. Usnadněno je také přesouvání a čištění nábytku. Otvory v horních plochách mají průměr 8–10 mm a jsou po obou stranách zkosené.
Židle a stoličky
Vysoce kvalitní židle pro čisté prostory s technickými a ergonomickými vlastnostmi pro bezpečnost a ochranu zdraví. Minimální emise částic a spolehlivé odstranění elektrostatických nábojů.
Stoly
Pevná nebo perforovaná horní část zajišťující optimální proudění vzduchu. Vyrobeno z nerezové oceli. K dispozici vybavení z pochromované oceli, laminované dřevotřísky nebo plastu.
Police
Police pro čisté prostory vyrobené z nerezové oceli nebo pochromované v různých výškách.
Skříně
Skříně pro čisté prostory jsou vyrobeny z nerezové oceli, s broušeným nebo elektrolyticky leštěným povrchem, k dispozici v řadě variant.
Užitkové vozíky
Vyrobené z nerezové oceli v různém provedení a velikosti se dvěma nebo třemi drátěnými nebo pevnými policemi.
.png)
Stojany na oděvy
Vyrobeny z nerezové oceli. Dostupné také modely s přihrádkami pro čepice, masky atd. nad věšákovou tyčí a také s úložnými regály na boty.
Lavice na sednutí
Funkční přepážka pro kontrolovaný vstup a odchod zaměstnanců pracujících v čistých prostorách nebo kontrolovaných prostředích.
Dávkovací systémy
Dávkovací systémy pro skladování a snadné vytahování jednorázových produktů, utěrek nebo rukavic z boxů.