Speciální čisticí nástroje a utěrky pro efektivní a ergonomickou dezinfekci
Procesní skříně, zakřivené povrchy a prostory mezi, pod a za zařízeními vyžadují při čištění zvláštní péči. Se sortimentem speciálních čisticích nástrojů a utěrek Micronova se ale tento úkol stane hračkou. Kontaminanty lze odstranit i v těch nejnáročnějších podmínkách – od biologických bezpečnostních skříní až po lyofilizátory, od kulatých nádob až po zakřivené spoje a od plastových pásových závěsů až po měkké stěny.
Lopatkové mopy MegaSwat™
Jednovrstvé, pěnou vystlané mopy ve stylu lopatky hladce kloužou pod i za zařízením. Adaptéry a návleky na mopy jsou k dostání v různých šířkách, délkách a materiálovém provedení.
Nástroje a návleky Econo CurtainCleaner™
Čistí obě strany závěsu najednou, což umožňuje účinnější a efektivnější čištění.
Nástroj isolator Tool™ a návleky
Ergonomické a účinné čištění izolátorů, digestoří, bariérových systémů s omezeným přístupem (RABS) dalších malých skříní. Plně otočné provedení a sortiment tkanin pro čištění nebo dezinfekci.
Mop LyoTool™ se dvěma deskami
Čistí současně horní i spodní část regálů. Nastavitelné pružiny zajišťují stálý tlak a uvolňování čisticího prostředku.
Čistící palčákové utěrky PolyMitt™
Tuto odolnou čisticí rukavici lze používat za sucha i za mokra. Konstrukce umožňuje lepší pokrytí povrchu než standardní utěrka.
Nástroj Tank Tool™ na vnější a vnitřní záhyby nádrží
Flexibilní adaptér se přizpůsobuje nádrži tlakem, což umožňuje lepší kontakt s čištěným povrchem. Snadno čistí boky, dna a vnitřky i vnějšky nádrží, lahví a nádob.