Čištění a dezinfekce kůže a rukavic
Výrobky pro hygienu rukou Micronova jsou nedílnou součástí udržování čistoty zaměstnanců a výrobků a jejich ochrany před nečistotami, mikroby a viry. Sortiment výrobků sahá od čisticích ubrousků až po mýdla na ruce a dezinfekční prostředky na rukavice, které lze používat spolu s bezkontaktním dávkovačem VWR.
Instantní dezinfekční prostředek na ruce a rukavice NovaClenz™
Rychle působící instantní dezinfekční prostředek na ruce se skvělým účinkem, ideální pro použití pod rukavice. Obsahuje minimálně 65 % ethanolu, který pomáhá předcházet přenosu virů. Nepotřebujete umyvadlo, vodu ani ručníky. Působí účinně proti bakteriím, včetně pseudonomád, salmonel a stafylokoků, a zároveň snižuje výskyt nozokomiálních infekcí.