Pytle pro kontrolu kontaminace
Pytle Micronova plní v čistých a aseptických prostorách řadu separačních funkcí. Pytle, které se dodávají sterilní, se používají ke skladování surovin, k separaci dezinfekčních prostředků a k likvidaci a k třídění biologicky nebezpečných materiálů.
BucketLiners™
Nepropustná bariéra vyrobená z LDPE / nylonového laminátu je ideální k vystlání kbelíků na kapalné roztoky nebo přepravních nádob na přepravu dílů výrobků či surovin. Ideální k separaci kapalin a přepravě materiálů.
Pytle do čistých prostor BinLiner™
Tyto pytle z LDPE jsou ideální pro různá použití od sběru a likvidace odpadu až po přepravu dílů nebo surovin v čistých prostorách a aseptickém prostředí. Jsou k dostání ošetřené i neošetřené gama zářením v různých tloušťkách a kapacitách.
Pytle BioHazard a Hazard BinLiner™
Tyto pytle z LDPE jsou ideální pro různá použití od sběru a likvidace odpadu až po přepravu dílů nebo surovin v čistých prostorách a aseptickém prostředí. Jsou k dostání ošetřené i neošetřené gama zářením v různých tloušťkách a kapacitách.
Nerezové stojany BinLiner™
Dokonalý doplněk k pytlůmBinLiner TM se snadno čistitelnými plastovými rohy a podpěrami z nerezové oceli, které nejsou v kontaktu s podlahou. Ideální pro likvidaci materiálu v čistých prostorách, sběr oděvů a skladování surovin nebo výrobků. K dispozici ve více velikostech.