Kbelíky, vozíky a ždímače pro efektivní úklid
Kritický úklid je do značné míry závislý na používání správných nástrojů. Různé konfigurace vozíků, kbelíků a ždímačů Micronova zajistí tu správnou aplikaci dezinfekčních a čisticích prostředků a zároveň rozšíří možnosti čistého oplachu.
Systémy BucketBinder™ s více kbelíky
Vícekbelíkový systém BucketBinder™ je hospodárný, ergonomický a jednoduchý systém více kbelíků, který odstraňuje potřebu objemných vozíků a konstrukcí. Systém se snadno demontuje a nabízí sterilní jádro a snadnější čištění a skladování – v malých i velkých kontrolovaných prostředích.
Kbelíky Slim T™
Obdélníkové kbelíky s vnitřní šířkou 50 cm pro použití s různými mopy s plochou hlavou a třásňovými mopy v kontrolovaných prostředích (s kolečky i bez koleček). Kbelíky jsou autoklávovatelné.
Vozík Slim T™ se dvěma kbelíky
Nízkoprofilový rám z elektrolyticky leštěné nerezové oceli, který zajišťuje a snadno přepravuje úklidový kbelík (v ceně) s vynikající ovladatelností. K dostání jsou kbelíky z nerezové oceli nebo polypropylenu.
Vozíkové systémy SlimLine™ z nerezové oceli
Tyto odolné vozíkové systémy disponují prvky z elektrolyticky leštěné nerezové oceli – rám, madlo ždímače a tři úchyty pro snadné skladování a výměnu rukojetí a hlavic mopu. K dostání jako systém se dvěma nebo třemi kbelíky.
Ždímač mopu s plochou hlavou MegaWringer™
Jedinečný ergonomický design, který využívá rukojeť mopu k vyvíjení ždímacího tlaku směrem dolů s ohledem na účinné vyždímání mopů s plochou hlavou při minimálním úsilí. Ideální pro důsledné ždímání mopů s plochou hlavou a současnou ochranu obsluhy před bolestí zápěstí a zad.