Řada čisticích prostředků do čistých prostor NovaClean™
Neiontové čisticí prostředky jsou určeny k odstraňování částic a zbytků, které se běžně vyskytují v čistých prostorách a kritických laboratořích. Díky nízkému obsahu solí a kovů na úrovni ppb jsou tyto čisticí prostředky pro čisté prostory ideální pro polovodiče, elektroniku, lékařské přístroje a farmaceutický průmysl.
Čisticí prostředek do laboratoře a na sklo do čistých prostor NovaClean™
Nerozpouštědlový mycí prostředek určený k přímé aplikaci na pracovní povrchy v čistých prostorách včetně skla, nerezové oceli, epoxidových, akrylátových a lakovaných povrchů. Snadné oplachování a biologická odbouratelnost.
Čistič do čistých prostor NovaHol™
Prostředek NovaHol™ se složením o stejné čistotě jako původní čisticí prostředek NovaClean™ obsahuje přidaný isopropylalkohol pro rychlejší schnutí. Certifikace NSF, kategorie A1 (víceúčelové čisticí prostředky).