Víc než čistý povrch...
Společnost Contec Inc je registrovaný výrobce (podle normy ISO 9001:2015) produktů pro kritické čištění a dezinfekci v kontrolovaných prostorách po celém světě. Široký sortiment produktů společnosti Contec pro čisté prostory, který zahrnuje napuštěné i suché utěrky, mopy, dezinfekční prostředky a tampony (sterilní i nesterilní), je ideální pro celou řadu čisticích a dezinfekčních úkonů v kritických prostředích. Výrobky Contec pro čisté prostory se používají v různých průmyslových odvětvích včetně farmaceutického průmyslu, výroby zdravotnických prostředků, biofarmacie, mikroelektroniky, optiky, polovodičů a elektroniky.
Alkoholy, dezinfekční prostředky a čisticí prostředky
Široká škála dezinfekčních prostředků a roztoků pro kritická a sterilní prostředí. Od roztoků peroxidu vodíku a IPA až po ověřené sporicidní dezinfekční prostředky s rychlým účinkem. Společnost Contec dále nabízí sterilní neutrální čisticí roztoky.
Utěrky a tampony pro čisté prostory
Sterilní a nesterilní, suché i napuštěné, pletené, netkané a mikrovláknové ubrousky a dále řada tamponů různých délek, velikostí hlavic a materiálů.
Mopové systémy pro čisté prostory
Široký sortiment nástěnných a stropních mopů, kbelíků, vozíků a nástrojů pro kritické a čisté prostory, ať už jde o dezinfekci, nebo čištění podlah, stěn, stropů či vnitřků biologicky zabezpečených skříní a izolátorů.
Vybrané produkty
Utěrky Contec ReFIBE™ ze 100% recyklovaného polyesteru
První udržitelná polyesterová utěrka pro čisté prostory vyrobená z recyklovaných plastových lahví. ReFIBE™ jsou 100% pletené polyesterové ubrousky se zatavenými okraji, přičemž každé balení znamená až o 840 méně lahví na skládkách.
Ubrousky napuštěné 70% roztokem IPA dle požadavků BPR
Napuštěné ubrousky mají oproti alkoholu v lahvičkách a suchým ubrouskům mnoho výhod. Snižují spotřebu rozpouštědel, jsou praktičtější a nabízejí mimořádnou kontrolu nad rozpouštědly. Všechny ubrousky Contec napuštěné 70% roztokem IPA jsou schváleny podle
Sporicidní dezinfekční prostředek Contec ProChlor
Contec ProChlor je revoluční sporicid, který dosahuje 100% účinnosti proti sporám do 1 minuty. Směs kyseliny chlorné v čištěné vodě Contec ProChlor je připravena k použití a je účinná proti bakteriím, plísním, virům a sporám.
Nástroje na čištění prostředí Contec EasyReach™ Mini
Lehký čisticí nástroj EasyReach™ od společnosti Contec z nerezové oceli, který je určen k čištění izolátorů, laminárních boxů, rukavicových boxů a dalších miniaturních prostředí, se snadno používá a zlepšuje přístup do těžko přístupných míst.