Peristaltické čerpadlové hadice Masterflex®
Nespokojte se s žádnými náhradami –
Precizní extrudované a čerpadlem testované formulace navržené tak, aby poskytovaly nejvyšší kvalitu životnosti, tlaku a sacího zdvihu hadic.
Čerpadlové hadice značky Masterflex jsou extrudovány na míru čerpadlům Masterflex a zkonstruovány s ohledem dlouhou životnost v aplikacích peristaltických čerpadel. Konzistence mezi jednotlivými šaržemi zajišťuje přesnost a opakovatelnost.
Procházet nabídku čerpadlových hadic podle řady
Zobrazit nástroj pro výběr čerpadlových hadic Masterflex
Nejlepší formulace hadic
Silikon
Standard v biofarmaceutickém průmyslu
C-Flex
Pro aseptické spojování, svařování a další biologické aplikace
Puri-Flex
Vynikající čerpací životnost a biokompatibilita. Garantujeme dostupnost na skladu
PharMed BPT
Ověřený pro peristaltické a farmaceutické aplikace
PTFE
Absolutní odolnost vůči chemikáliím a vysokým teplotám
Chem-Durance
Vynikající chemická odolnost, čerpací životnost a biokompatibilita
Tygon E-LFL
Nejdelší čerpací životnost ze všech Tygon formulací
Viton
Ideální, pokud je vyžadována shoda s FDA a vynikající chemická kompatibilita.
Služby na míru a nástroje
Řešení na míru
Spolupráce při řešení čerpadel vyrobených na míru – realizace nápadů již více než 50 let.
Další informace
Hadice řezané na míru
Jsme flexibilní, abychom vyhověli vašim potřebám a ušetřili vám čas i peníze. Zvolte si typ hadice, délku a množství.
Další informace
Další vybrané kategorie
Jak ověřit kompatibilitu vašich hadic
Zvažte a změřte
délku a průměr vzorku hadice
Ponořte
Pomocí uzavřené nádoby ponořte vzorek na 48 hodin do vaší kapaliny
Převažte, přeměřte
a zkontrolujte vzorek z hlediska nabobtnání, křehkosti nebo jiných známek poškození
Proveďte test v čerpadle
za skutečné teploty, podtlaku/tlaku nebo jiných provozních podmínek
POZNÁMKA: Formulace hadic PharmaPure a Chem-Durance Bio jsou extrudovány společně s různými vnitřními a vnějšími materiály a vyžadují upravené testovací metody. Kontaktuje Masterflex®, součást společnosti Avantor, rádi vám sdělíme pokyny pro chemické testování. Podívejte se do naší databáze chemické odolnosti.
Potřebujete více informací nebo pomoc s výběrem toho pravého produktu pro vaši aplikaci?
Naši odborníci vám rádi pomohou.