Peristaltická čerpadla Masterflex® řady B/T®
Velkoobjemové přečerpávání v celé kráse
Nejvyšší průtok
Rozsah průtoku: 0,3 až 42 l/min
Zefektivňuje práci
Peristaltická čerpadla řady Masterflex® B/T umožňují nejvyšší průtoky ze všech čerpadel Masterflex®. Mezi výhody patří:
- transfer objemovou peristaltickou pumpou v té nejlepší kvalitě
- nejvyšší průtok
- průtok v rozmezí od 0,3 do 42 l/min.
Naše čerpadla řady B/T jednoduše zefektivní vaši práci. A vzhledem k odolným motorům a vynikající ochraně proti nebezpečí jsou konstruována tak, aby vydržela.
Komponenty čerpadel řady Masterflex B/T
Nový koncept manipulace s kapalinami
NOVÁ integrovaná technologie senzorů, intuitivní dotykový displej a vzdálené monitorování MasterflexLive® pro biofarmaceutický průmysl budoucnosti
Široký rozsah průtoku od 0,65 do 42 l/min (0,17 až 11,1 GPM) pro integraci do vašich bioprocesních aplikací s vyšším průtokem. Hlava čerpadla akceptuje hadičky čerpadla B/T PerfectPosition® velikostí B/T 87 a B/T 91 pro opakovatelný a spolehlivý výkon. Technologie snímače otevřené hlavy zastaví hnací motor při otevření hlavy čerpadla.
Služby na míru a nástroje
Řešení na míru
Spolupráce při řešení čerpadel vyrobených na míru – realizace nápadů již více než 50 let.
Další informace
Hadice řezané na míru
Jsme flexibilní, abychom vyhověli vašim potřebám a ušetřili vám čas i peníze. Zvolte si typ hadice, délku a množství.
Další informace
MasterflexLive®
S MasterflexLive® budete mít možnost monitorovat vaše čerpadla v reálném čase.
Další informace
Jednorázová řešení Masterflex
Váš zdroj jednorázových sterilních sestav pro biologické zpracování
Další informace
Řady peristaltických čerpadel Masterflex – procházet sortiment podle rozsahu průtoku
Řada Ismatec®
Mikroprůtok, vysoká přesnost
Rozsah průtoku:
0,0001 až 365 ml/min
Mikroprůtoková čerpadla >
Řada L/S®
Přesná regulace průtoku
Rozsah průtoku:
0,00005 až 3400 ml/min
Přesný průtok >
Řada I/P®
Výkonné systémy
Rozsah průtoku:
0,001 až 26 l/min
Průmyslový průtok >
Řada B/T®
Nejvyšší průtoky
Rozsah průtoku:
0,3 až 42 l/min
Čerpadla s nejvyšším průtokem >
Potřebujete více informací nebo pomoc s výběrem toho pravého produktu pro vaši aplikaci?
Naši odborníci vám rádi pomohou.