Peristaltická čerpadla řady Masterflex® I/P®
Procesní čerpadlová řešení
Výkonná čerpadla vyrobená tak, aby odolala náročným procesním a výrobním prostředím.
Rozsah průtoku: 0,0006 až 26 l/min
Peristaltická čerpadla řady Masterflex I/P mají výkonné motory a lepší ochranu před riziky spojenými s použitím v průmyslu. Jsou vhodná pro náročné aplikace.
Komponenty čerpadel řady Masterflex I/P
Vlastnosti a výhody čerpadel řady Masterflex I/P
Pokud potřebujete jmenovitý průtok až 26 l/min a tlak až přibližně 2,7 bar, pak jsou naše čerpadla řady I/P ideální volbou. Naše čerpadla:
- jsou spolehlivá a nenáročná na údržbu, což způsobuje menší narušení vašeho procesu
- jsou konstruována s ohledem na škálovatelnost – od výzkumu a vývoje až po proces
- minimalizují riziko díky uzavřenému systému, kapalina je v kontaktu pouze s hadicemi
- zvládnou přepravu kapalin citlivých na smykové napětí a viskózních kapalin
- jsou perfektní pro filtraci, podávání médií, plnění vaků a aplikace pro odběr chemických vzorků atd.
- jsou kompaktní
Všechny hlavy čerpadel Masterflex I/P jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s přesnými hadicemi I/P nebo vysoce výkonnými hadicemi I/P. Tím je zajištěna sledovatelnost jednotlivých šarží a spolehlivý výkon čerpadla.
Čerpadlo Masterflex MasterSense I/P disponuje intuitivním rozhraním s dotykovou obrazovkou:
- výkonné pohony, které jsou kompatibilní s různými hlavami čerpadel a hadicemi I/P
- uložení běžně používaných dávkovacích programů
- řízení dávek
- přesnost dávkování objemu
- síťové připojení přes standardní sběrnice EtherNet/IP, Profibus, analogové nebo MasterflexLive
Služby na míru a nástroje
Řešení na míru
Spolupráce při řešení čerpadel vyrobených na míru – realizace nápadů již více než 50 let.
Další informace
Hadice řezané na míru
Jsme flexibilní, abychom vyhověli vašim potřebám a ušetřili vám čas i peníze. Zvolte si typ hadice, délku a množství.
Další informace
MasterflexLive®
S MasterflexLive® budete mít možnost monitorovat vaše čerpadla v reálném čase.
Další informace
Jednorázová řešení Masterflex
Váš zdroj jednorázových sterilních sestav pro biologické zpracování
Další informace
Potřebujete více informací nebo pomoc s výběrem toho pravého produktu pro vaši aplikaci?
Naši odborníci vám rádi pomohou.